Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 612,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2OC(NH2)=CHCO2CH2CH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
612,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
mp
103-105 °C (lit.)
functional group
amine, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCO\C(N)=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H13NO3.ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/b6-5+;
InChI key
JYGHNNMPKVPTKF-IPZCTEOASA-N
Application
Ethyl 3-amino-3-ethoxyacrylate hydrochloride may be used in chemical synthesis.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| assay 95% | assay 98% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 103-105 °C (lit.) | mp - | mp 164-167 °C (dec.) (lit.) |
| functional group amine, ester | functional group ester, ether | functional group chloro |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 304115-25G | 04061831829341 |