Merck
250120
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxyacrylate
98%
Synonim(y):
Ethyl 3-ethoxy-2-propenoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OCH=CHCOOCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
Beilstein:
1721612
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
tw
195-196 °C (lit.)
gęstość
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCO\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
Klucz InChI
ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New preparations of ethyl 3, 3-diethoxypropionate and ethoxycarbonylmalondialdehyde. Copper (I) catalyzed acetal formation from a conjugated triple bond.
Bertz SH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(11), 2216-2217 (1982)