Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Form:
liquid
form
liquid
autoignition temp.
754 °F
concentration
1.0 M in THF
density
0.857 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C(\C)C
InChI
1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h1-4H3
InChI key
WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Used for the preparation of thexylborane.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?