Przejdź do
269751
Nitrobenzene-d5
99.5 atom % D
Synonim(y):
Pentadeuteronitrobenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.14
EC Number:
224-014-3
UNSPSC Code:
12142201
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1455693
MDL number:
Isotopic purity:
99.5 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+5
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99.5 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
packaging
pk of 10 × 1 mL
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.5498 (lit.)
bp
88 °C/12 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
density
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Blood
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
4165-60-0
CAS No.
4165-60-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Journal of Organic Chemistry, 57, 528-528 (1992)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
269751-1ML04061837613944