サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥33,000 |
この商品について
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Application
Features and Benefits
- Fast gelling (takes few seconds to minutes after addition of crosslinker)
- Flexibility in modulating gel stiffness
- Contains MMP-cleavable crosslinker
- Cells cannot be recovered
- Cells do not attach to hydrogel (if not customized with TrueGel3D RGD peptide)
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueGel3D Hydrogel Kits
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
プロトコル
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation
TrueGel3D™ hydrogel enables cell encapsulation for 3D culture, mimicking native tissue environment with chemically defined properties.
資料
TrueGel3D®は、より生理学的な培養条件のために天然の細胞外環境を模倣することを目的とした、3D細胞培養用の合成されたハイドロゲルプラットフォームです。
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
関連コンテンツ
3D細胞培養用のTrueGel3D™キットでは、足場となるペプチドの濃度やゲルの硬さを最適化するための高度なプロトコルが利用できます
Instructions
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| TRUE4-1KT | 04061835539277 |