高純度無機塩類
広範囲の高純度無機塩類を、無水塩と塩水和物の形態で提供しています。その純度(trace metals basis)は、誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS:inductively coupled plasma mass spectrometry)または誘導結合プラズマ発光分光法(ICP-OES:inductively coupled plasma optical emission spectrometry)による測定で99.9%~99.999%の範囲です。無機塩類の代表的な製品ラインナップは下記の通りです。
|
|
超高純度塩類
高純度材料は、優れた特性、性能、品質を必要とする先端技術の研究、開発、製造に不可欠な要素であり、99.998%以上(微量金属不純物が10 ppm未満)の超高純度塩類を提供しています。ISO 9001品質管理システムにより、バッチ間の高い一貫性を確保し、バッチごとの試験成績書(CoA)が入手可能で、信頼性の高いパフォーマンスを実現しています。
AnhydroBeads™塩
AnhydroBeads™塩類は、高純度、単分散、高い流動性のビーズ状無水塩で、空気および水分の影響を受けやすい用途において優れた性能を発揮します。AnhydroBeads™塩類は、厳しい乾燥条件下で製造および試験され、ppmスケールの水分含量、微量金属純度99.9%(3N)~99.999%(5N)、体積に対する表面積の比率が低い(直径 約2 mm)といった特長を有しています。
AnhydroBeads™塩類を使用して、作業をスムーズに進めましょう。
- 環境中の水分の吸収率を抑制し、固化、粉塵、静電気の蓄積を最小限に抑え、取り扱いを容易にします
- ルツボへの充填密度を高め、高温固体プロセスにおける揮発性を低下させることができます
- 粉末塩に関連した目詰まりの問題を軽減することで、サンプルチャンバーへの空気圧式充填を容易にします
Redi-Dri™製品
Redi-Dri™製品は、非常に高い品質基準と取り扱いやすさにより、水分の影響を受けやすい用途において優れた性能を発揮します。この新しい包装システムは、輸送中および保管中に無水および吸湿性塩が環境中の水分を吸収するのを防ぎ、凝集およびケーキングを抑え、粉末化合物の流動特性を維持します。さらに、Redi-Dri™は、アンプルなどの使い捨て包装に代わる簡単かつ安全な代替品として、便利で再密封可能な保存容器を提供します。
流動性の高いRedi-Dri™製品を使って作業をスムーズに!
- 保存期間が長く、固化防止剤を添加しなくても「サラサラ」な粉末を保つので、廃棄物が減少します
- 環境中の水分の吸収スピードを押さえます
- アンプルとは対照的に、簡単に再密封可能な保存容器
- Redi-Dri™製品は、固まった材料と比較して溶解速度が速いため、待機時間が短縮され、ラボの生産性が向上します
Technipur™製品
Technipur™グレードは、サプライチェーンの安全性と透明性、一貫した品質、ドキュメント提供のサポートなど、産業用製品のニーズを満たすように設計された製品群です。
Technipur™製品の特長
- 大容量の包装サイズ
- お客様の製造ニーズに対応可能なスケーラブルなサプライチェーン
- 迅速な納入を可能とする安定的な在庫管理
- 各種ドキュメント提供のサポート
関連資料
- Material Matters: Nanomaterials: Controlled Synthesis and Properties
A nanomaterial can be broadly defined as any material in which one of its dimensions is less than 100nm. Over the last decade, nanomaterials, including their synthetic methods, have rapidly become one of the most active areas in scientific research, mainly on account of their unique properties in comparison to the traditional micron-sized material.
- Material Matters: Magnetic Nanomaterials: Design and Synthesis
Recent efforts in engineered magnetic nanostructures have emphasized high-sensitivity hybrid organic/inorganic systems for biosensing, bioimaging, drug delivery, as well as selective magnetic isolation and hyperthermia.
- Material Matters: Nanomaterial Synthesis: Creativity at the Nanoscale
Innovative materials start with innovative chemistry. Our cover art highlights the importance of starting materials in the synthesis process, whether they be quantum dots, nanowires, gold nanorods, or engineered carbon nanotube architectures for novel electronic applications.
- Article: High-Energy Lithium-Ion Batteries via a Couette–Taylor-Flow-Reactor
クエット-テイラー流反応装置によるリチウムイオン電池用正極材料の製造について解説いただきました。
- Article: Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanobeads Designed for Imaging and Isolation of Cellular Organelles
磁性‐プラズモンハイブリッドナノビーズを用いた細胞小器官(オートファゴソームなど)のイメージングおよび単離について、北陸先端大学の前之園 信也先生に解説していただきました。
- Article: Synthesis of Magnetic Nanoparticles for Biosensing
酸化鉄ナノスフェアやナノキューブの設計、合成法について評価し、バイオセンサへの応用や二元金属系ナノ粒子について議論しました。
- Article: High Purity Organics