Merck
植物組織培養
組織培養を使用した植物細胞および組織の分離
「植物組織および細胞培養」では、in vitroでの植物細胞、組織、および器官の無菌成長と増殖について説明します。人工環境で栄養培地を用いて培養された植物細胞は、成熟した無病苗をより迅速に生産するために、大規模にクローン増殖させることができます。高品質で均一な育苗は、分子遺伝学、植物育種、園芸生産、環境保全等への応用のために迅速に増殖させることが可能です。これらの育苗は、植物科学、藻類学、製薬研究などの分野にも応用できます。
種子培養、分裂組織培養、カルス培養、芽培養をはじめとした多くの一般的な植物細胞培養プロセスでは、ムラシゲスクーグ培地(MS培地、MSO、MS0などと呼ばれることが多い)やガンボーグB5培地などを用いたゲル上で行われます。細胞浮遊培養の場合のように、液体培地中で行うこともあります。植物培地の組成には、主要栄養素、微量栄養素、ビタミンおよび有機サプリメント、アミノ酸および窒素サプリメント、植物成長ホルモン、植物成長調節剤(PGR)などが含まれ、特定の植物のニーズに応じて異なります。
バイオエンジニアリングと植物科学の昨今の発展により、植物組織および細胞培養プロセスが進歩を遂げています。
関連技術資料
関連プロトコル
技術資料・プロトコルの検索
植物細胞および組織の分離と伸長
種の保存のための植物病原体スクリーニング
微生物汚染は、組織培養プロセスのどの段階でも起こりうるものであり、重要種の保存活動に壊滅的な影響を及ぼす可能性があります。絶滅の危機に瀕している希少な植物種では、限られた初期の植物サンプルからすばやく育苗を再生し、効率的かつ迅速に増殖させることができるよう、細心の注意を払った組織培養手法が用いられます。病原体スクリーニングを行うことで、マイクロプロパゲーションシステムの重大な損失を防ぎ、生産効率を高め、保存活動のための出力品質を向上させることができます。病原体スクリーニングを組み込んだ植物組織培地は、診断、処置、または将来の汚染防止に役立ち、成熟した無病苗のより迅速な生産を促進することができます。
医薬品開発のために最適化された植物成長調節剤
植物の二次代謝産物は、保護機能や非必須機能を植物に提供する複雑な植物化学成分で構成されていますが、人間に対しては重要な薬理効果をもたらす可能性があります。植物成長調節剤(PGR)などのエリシターは、開発の理想的な段階で適用した場合に、細胞成長をサポートし、フェノールおよびフラボノイド合成における植物調節反応を刺激する二次代謝経路をトリガーすることができます。調味料、香料、アルカロイド、顔料、医薬品などの植物由来の製品には、大きな価値があります。植物組織培養手法を用いることで、費用効果が高く、持続可能かつ制御された方法でこれらの製品を生産し、市場投入までの時間を短縮するとともに、商業分野での応用を促進できるようになります。
作物改良のためのプロトプラストの分離と培養
植物組織培養技術は、増大する世界の食料需要を満たすことを目的とした植物育種の取り組みに活用できます。プロトプラストの分離と培養により、植物育種家は従来の育種の課題を克服するほか、望ましい特性のテストを可能にする遺伝子導入を促進することができます。プロトプラストは細胞壁を欠く細胞であり、植物組織培養システムで使用して、単一細胞から植物全体を再生することができます。農作物生産の質、量、効率を高めるための作物改良の取り組みでは、従来の植物育種における非互換性の問題にとらわれることなく、プロトプラストの融合、分離、培養によって望ましい雑種品種を実現できます。