Kapa Biosystems社PCR試薬
研究者には、必要なときに確かな性能を発揮するPCR試薬が必要です。Kapa Biosystems社PCR試薬は、標準のPCR・qPCR・qRT-PCRアプリケーションで最適な性能が得られる、指向性進化法として知られる手法を使用して設計されています。DNAの抽出・増幅のためのKapa Biosystems社PCR製品、またはSYBR® Green試薬を利用したKapaのqPCR/qRT-PCR製品のいずれが必要な場合でも、私たちはお客様のPCRニーズに対応します。KapaのRoche社製PCR試薬・キットの独占販売代理店として、私たちは次の発見を可能にするためにお客様が必要とするツールを提供するよう尽力しています。
Kapa Biosystems社PCR・標準PCR・qPCR・qRT-PCRの特徴・メリット
- インヒビターに耐性を示す酵素を開発するために使用され、血液、組織、および植物材料などのサンプルからの直接PCRを可能にします。
- SYBR®Green色素に対する耐性があり、qPCRアッセイの感度・反応効率を改善します
- サイクル時間を短縮して収率・感度を改善するハイスループットな遺伝子型判定が可能です
指向性進化法とは?
メルクとKapa Biosystems社との契約にはすべての地域が含まれますが、米国と日本は除外されます。これらの国々のお客様には、引き続き既存のKapaの販路を通じて製品を販売します。