QuEChERSサンプル調製法
QuEChERSはサンプル前処理に用いる分散固相抽出(dSPE)の一種です。QuEChERSは、「迅速(Quick)、簡単(Easy)、安価(Cheap)、効果的(Effective)、堅牢で(Rugged)、安全な(Safe)」ことを表しています。元来、残留農薬分析用の果物・野菜サンプルを調製するために開発され、今まではPAHs(多環芳香族炭化水素類)、PCBs(ポリ塩化ビフェニル類)、PBDEs(ポリ臭化ジフェニルエーテル類)、難燃剤など、その他の化合物クラスの分析にも使用されています。QuEChERSの概念は2002年に導入され、現在ではAssociation of Analytical Communities(AOAC 2007.01)および欧州標準化委員会(EN 15662:2008)の公定法にQuEChERSが指定されています。
関連技術資料
- Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
- Compared to conventional PSA/C18/GCB cleanup, cannabis extracts cleaned with the Supel QuE Verde mixture showed lower GC/MS background, and better recoveries for many pesticides.
- ショウガの匂いと辛味は、テルペン類、ジンゲロール、ショウガオールが含まれるためです。これらの化合物は、ショウガの非常に複雑なマトリックスの一因となっているため、低濃度汚染物質の分析は容易ではありません。新しい2層構造のSPEカートリッジは農薬測定のバックグラウンドを効率的に低減します。
- QuEChERs is a solid phase extraction (SPE) technique for sample preparation. Supelco's innovative Z-Sep and Z-Sep+ sorbents demonstrated here extract more fat and pigment than traditional PSA/C18 phases while showing greater analyte recovery and greater reproducibility.
- 緑茶抽出物のクリーンアップ手順によりバックグラウンドが低くなり、QuEChERSよりも低濃度でより多くの殺虫剤を分析できました。溶剤の使用量が減り、トルエンも不要です。
- すべて表示 (12)
関連プロトコル
- マリファナ添加食品の有効性試験は、関連するマトリックスが複雑であるために分析ラボが直面している重要な問題です。そのような食品中の活性成分濃度は数ppmから3.5 ppthに及ぶことがあります。このアプリケーションでは、活性化合物を抽出、HPLC-UV分析した例を示します。
- QuEChERS法とGC/MS/MS法を用いた、フィプロニルとフィプロニルスルホンの判定法についての要約。
- QuEChERS method for pesticide residue analysis requires only small quantities of solvent and is capable of generating recoveries of 70-120% with RSDs <5% for a wide range of compounds.
- 「QuEChERS」法によるオレンジからの農薬抽出とGC/MS測定
- すべて表示 (18)
技術資料・プロトコルの検索
QuEChERSサンプル抽出
溶媒抽出法は、ベースマトリックスからの分析対象物の収率最大化が目的です。水混和性溶媒(通常、アセトニトリル)ならびに高濃度の塩類および/または緩衝剤を用いて、サンプルマトリックスから分析対象物を抽出します。化合物の共抽出を最小化するためには溶媒の選択が重要です。抽出ステップに塩類を使用し、相分離を起こします。塩類が緩衝剤となってpHを調整し、サンプル中の水分を除去します。
QuEChERSクリーンアップ
干渉物質によって分析装置がダメージを受け、分析対象物の同定および定量が複雑化する可能性があります。サンプルを洗浄すれば、後続の分析中の妨害が少なくなります。SPEチューブを用いる従来のサンプル洗浄法と異なり、QuEChERSではサンプル抽出物を大量のSPE吸着剤と混合することにより洗浄を促進します。クリーンアップに用いる吸着剤が、分析対象物質と共抽出されるマトリックス干渉物質を除去します。GC-MS/MSまたはLC-MS/MS分析前に、PSA、C18、またはGCB(グラファイトカーボンブラック)吸着剤が糖類、脂質、ステロール類、有機酸、タンパク質、カロテノイド類、クロロフィル、その他の色素を除去します。洗浄が難しい色素または脂肪含むマトリックスの洗浄には特殊Z-Sep吸着剤が必要な場合があります。