Merck
ホームApplications医薬品・バイオ医薬品製造ワクチンの製造ウイルス様粒子(VLP)ワクチン製造
ウイルス様粒子(VLP)ワクチン製造
VLPワクチンに関する一連のプロセス
ウイルス様粒子(VLP)ワクチン製造プロセスフロー
ウイルス様粒子(VLP)は、ウイルス粒子の全体構造を模倣していますが、感染性のある遺伝物質を含んでいません。ワクチンとして使用されると、VLPはエピトープの高密度発現と複数のタンパク質を免疫系に提示できる能力により、強力な免疫反応を引き起こします。
VLPの製造では、細胞を用いてウイルス殻タンパク質が発現されます。VLPは、哺乳類細胞、バキュロウイルス/昆虫細胞培養系、微生物発酵、植物などの多種多様な発現系で発現できます。VLPは、in vivo で構築して細胞を破砕してから精製するか、部分的に構築したタンパク質を細胞可溶化物から回収してからin vitroで構築します。
関連技術資料
確実なスケールアップでアップストリームの生産性と清澄化を最適化する
VLPの製造用に選択されたアップストリーム生産プラットフォームは、生産性要件を満たすために必ず最適化しなければなりません。この最適化の作業では、細胞や細胞デブリスの除去とそれに続いて清澄化ステップが実施され、粒子が確実に回収されるようにします。しかし、予測される市場の需要を満たすための確実なスケールアップができない限り、アップストリームの工程がうまくいくことはありません。
不純物を確実に除去し、収率と効率の目標を達成する
細胞溶解由来の核酸は、VLPプロセスでよく見られる混入物です。欧州医薬品庁(EMA)および世界保健機関(WHO)は、非経口ワクチンの場合は投与量あたり10 ngのDNA、経口ワクチンの場合は投与量あたり100 µgのDNAを許容しています。さらに、宿主細胞核酸の発がん性のリスクを最小限に抑えるため、DNAのサイズは100~200塩基対の長さまで分解しなければなりません。
ダウンストリームの回収率を最大化する
VLPは一般的に超遠心分離法で精製されます。このプロセスは、小規模生産では十分に確立されていますが、時間がかかりスケーラビリティに欠けます。代わりにイオン交換クロマトグラフィーなどの精製法を用いることができます。特定の工程では、膜吸着・モノリス技術の方が粒子ベースのレジンより高い動的結合容量(DBC)が得られます。サイズ排除分離と結合ベースの分離の両方を用いるマルチモーダルレジンという選択肢もあります。
無菌ろ過、製剤化、最終充填で患者の安全性を確保する
患者の安全性を確保できるようにするため、最終VLP製品は必ず0.22 µmフィルターで無菌ろ過しなければなりません。VLPを用いたワクチンの製剤化は、シングルユースコンポーネントを用いて達成できます。また、製剤化試薬が含まれるシングルユースバッグは、無菌のクイックコネクトを介してどのミキサーにも接続できます。製剤調製の後は、最終充填とバイアルへの分注のためにシングルユース充填システムへと無菌移送できます。
バイオプロセッシング細胞培養用培地・バッファー
バイオプロセッシング液体細胞培養用培地と液体バッファー
メルクには業界最高の品質を誇るろ過滅菌製品の製造施設があり、お客様のバイオ医薬品製造を最適化するために世界中のGMP施設からすぐに使える細胞培養培地、液体バッファー・pH調整剤、CIP製品、SIP製品をお届けしています。
詳細はこちら
    アップストリームの細胞培養
    エンドヌクレアーゼ処理と清澄化
    ダウンストリーム - タンジェンシャルフローフィルトレーション
    ダウンストリーム - クロマトグラフィー
    プロセス用医薬品原料と製剤化
    最終無菌ろ過と充填
    解析ソフトウェアとプロセス分析技術(PAT)