Merck
カルコゲナイド
カルコゲナイドガラスの画像
カルコゲナイドは、カルコゲン元素イオンを少なくとも1つと金属元素を少なくとも1つ含む化合物です。代表的なものには、硫化物、セレン化物、テルル化物があります。カルコゲナイドにはアモルファス、結晶、ナノ結晶の形態があり、優れた電子、光学、半導体特性を持つことが知られています。センサ、オプトエレクトロニクス、太陽光発電、バイオメディカルなどの研究テーマに合わせて、さまざまなグレードと純度の化合物を提供しています。  
私たちのライフサイエンス ナノ材料研究開発チームは、最先端の革新的な材料をお客様にお届けすることに注力しています。また、多様な用途のためのカスタマイズされたソリューションも提供しています。
関連製品資料
1 / 3 ページ
遷移金属カルコゲナイド・ジカルコゲナイド
遷移金属カルコゲナイド(TMC:transition-metal chalcogenide)は、電子特性およびオプトエレクトロニクス特性が調節可能であり、間接遷移型半導体(バルクの場合)で、安定性の高い極薄材料です。遷移金属カルコゲナイドはMX、遷移金属ジカルコゲナイドはMX2(Mは遷移金属、Xはカルコゲン原子)の組成を示す半導体です。これらの材料はその特異的なバンド構造のため、バッテリ、太陽電池、フレキシブルエレクトロニクス、光ファイバー、エネルギー貯蔵、触媒などの広範な用途において有用です。私たちは、電界効果トランジスタや薄膜の単層フォトルミネッセンスなどの応用に向けて、二硫化モリブデン(MoS2)、二硫化タングステン(WS2)などのグラフェン様遷移金属ジカルコゲナイドを提供しています。  
カルコゲナイド量子ドット
カルコゲナイド量子ドットは、量子閉じ込め効果、体積に対する表面積の比率、溶解度、エッジ効果、調節可能なフォトルミネッセンス、蛍光特性などに優れた半導体ナノ粒子です。修飾が容易な、優れた光安定性を示す高品質な二硫化モリブデン(MoS2)および二硫化タングステン(WS2)量子ドットを提供しています。これらの材料は、標準的な2次元ナノシートに新たな側面をもたらし、エネルギー、バッテリ、イメージングへの応用を可能にします。