Merck
mAbの特性解析・品質管理
医薬品の安全性と有効性を確保するためのカギ
ホーム統合されたサービスモノクローナル抗体(mAb)特性解析・品質管理インタクト質量分析
モノクローナル抗体(mAb)の特性解析と品質管理は、mAbの有効性と安全性を確保するために欠かせません。HPLCや質量分析などの分析法は、凝集、チャージバリアント、翻訳後修飾(PTM)などのさまざまな性質を評価するために非常に重要です。メルクが幅広くご提供する製品は、品質と有効性を維持するためのmAbの詳細な分析と評価をサポートします。
モノクローナル抗体のインタクト質量分析
モノクローナル抗体のインタクト質量分析は、mAbの特性解析と品質管理のためにmAbプロテオフォームの正確な分子量を決定するために実施されます。この手法では、高分解能質量分析を用いてインタクトな状態のmAbを分析してアミノ酸組成を確認し、不均一性とグリコフォームを検出します。
mAbワークフローにおける品質モニタリングと一貫性検証のためにメルクがご提供している高性能サイズ排除カラム(SEC)、イオン交換カラム、逆相カラム、HPLCバッファー、MALDIマトリックス・標準物質、高純度溶媒、試薬、タンパク質サンプル調製用ツール、認証標準物質などの多種多様な製品をご覧ください。 
関連製品
Loading
関連分野
HPLCカラムが実験装置に装着されている。ラボの作業者の手に青色のニトリル手袋が装着されている。
HPLCカラム
メルクのSECカラム、イオン交換カラム、RPカラムを用いて正確な分離と特性解析を実現
白衣、安全メガネ、青色のニトリル手袋を装着した5名の科学者がラボ内のさまざまな場所で化学分析装置を操作したりガラスビーカーやバイアルを充填したりして働いている。
HPLCバッファー
メルクのMS対応バッファーを用いて分析を確実にMSへ直接連結。
Supelco<sup>®</sup> ブランドラベルが付いている大きな茶色の溶媒ボトルが、青色のニトリル手袋を装着したラボ作業者により開けられている。作業者の手と前腕のみが見える。小さな茶色の溶媒ボトル1本と小さな白色ボトル2本が後ろに見える。
高純度溶媒
mAb製造でメルクの高純度溶媒を使用して不純物のリスクを最小限に抑制
緑色の液体が入った遠心管を持っているラボ作業者の青色手袋を装着した手のクロースアップ。
MALDIマトリックス・標準品
mAbの同一性、純度、構造完全性に関する極めて重要な情報を分析。
安全メガネ、白衣、青色ニトリル手袋を装着した黒髪の女性ラボ作業者が試薬溶液を調製している。後ろにガラスバイアル、ガラスビーカー、コンピューター画面が見える。
分析試薬
mAb特性解析用にメルクがご提供するELISAキット、ウエスタンブロッティング試薬、蛍光色素をご覧ください。
青色ニトリル手袋、白衣、安全メガネを装着した黒髪の女性ラボ作業者が液体をピペットで遠心管に移している
タンパク質サンプル調製
mAbを単離してダウンストリーム分析法の正確性と信頼性を確保。
働いている人のいない白色の戸棚と定量分析用化学実験室装置のある実験室。ドラフト、ガラスバイアル、ビーカーが見える。
標準物質
高純度と正確性を確保するための分析法のキャリブレーションとバリデーションに使用。
関連資料
1 / 2 ページ
関連ウェビナー
Tips & Tricks to Improve MS sensitivity
不純物や汚染を予防することによりLC-MS分析における高い品質と高い感度を実現して維持する方法をご覧ください。
Improving Bioanalysis Workflows
ヒトや動物の血清中のモノクローナル抗体やタンパク質を定量するためのシンプルでハイスループットな方法をご覧ください。
メルクの製品・サービス