バイオメディカルポリマー
生分解性ポリマー
生分解性ポリマーは、加水分解またはにより最終的に気体、水、バイオマス、無機塩などの副生成物を生成する、バイオポリマーの一種です。生分解性ポリマーは、制御された持続な放出が望ましい薬物送達や組織工学、暫定的な歯科用インプラントなどの分野で広く使用されています。使用目的に適した分子量と分解速度を持つ各種生分解性ポリマーを提供しています。
天然ポリマー
天然ポリマーは、化学的修飾の有無に関わらず、天然由来のポリマーです。天然ポリマーとその誘導体は、生分解性と生体適合性に優れており、その分解速度は、一般的に化学修飾の程度に反比例します。天然ポリマー製品には、ゼラチン、コラーゲン、セルロース、デンプン、リグニン、キチン、キトサン、そしてさまざまな多糖類が含まれており、幅広いバイオメディカル用途に対応しています。
ブロック共重合体
ブロック共重合体はミクロ相分離を起こし、平衡状態では秩序ある形態を形成します。この形態にはミセル、球状、円筒状、ラメラ状、表面パターン化などの種類があります。鎖長分布が広いブロック共重合体は、界面活性剤や洗浄剤として使用され、ゾルゲル化学やドラッグデリバリーの用途にも有用です。
樹枝状高分子
デンドリマー、デンドロン、直鎖型樹枝分子は、多くの分岐、つまり多数の末端官能基を有する合成高分子の一種です。ナノサイズの大きさであることから、薬物送達や遺伝子導入応用での理想的な候補材料となります。
関連資料
- Article: RESOMER® Biodegradable Polymers for Medical Device Applications Research
Find use of RESOMER® biodegradable polymers in medical device applications research.
- Article: Thermogelation of PLGA-block-PEG-block-PLGA Copoly
放出制御型送達システムへの利用のためにデザインされた共重合体の熱ゲル化特性について解説します
- Article: Dendritic Polyester Scaffolds for Drug Delivery Applications
- Article: Designing Temperature and pH Sensitive NIPAM Based Polymers
刺激応答性ポリマーは、環境変化に応じた標的デリバリーおよび放出制御を可能にする材料として広く用いられています。