Merck
ホーム製品医薬品・バイオ医薬品製造クロマトグラフィーバイオプロセッシング用クロマトグラフィーカラム
バイオプロセッシング用クロマトグラフィーカラム
クロマトグラフィーカラムは、貴重な分子の分離を成功させるために欠かせません。ラボスケールからパイロットスケール、プロセススケールまでのカラムが、スクリーニングから大規模生産まで、お客様が求めるプロセシングの柔軟性と共に安定で一貫した性能を実現します。
内容は以下のとおりです。
各種カラムサイズのVantage<sup>®</sup>クロマトグラフィーの例
研究、開発、生産に適したVantage®カラム
Vantage®クロマトグラフィーカラムは、製薬やバイオテクノロジーのアプリケーションにおける開発、パイロット、生産のための精製に最適です。Vantage®カラムは、簡単な組み立て、研究開発から小規模生産のパイロットまでのスケーラビリティ、ゼロデッドスペースを実現するために設計されています。
  • Vantage®Lファミリーの研究開発用ラボカラムは、小粒子充填剤用アプリケーションに最適です。
  • Vantage®A2ファミリーのクロマトグラフィーカラムは、堅固な高解像度のクロマトグラフィー担体に適しています。
  • Vantage®S2クロマトグラフィーカラムは、広範囲なアプリケーションに柔軟に対応します。
QuikScale<sup>®</sup>クロマトグラフィーカラムの例。白い背景に、スタンドに取り付けた透明なガラスボトルが置かれています。スタンドには移動用に、車輪が4本の金属脚に付いています。
スケーラブルなQuikScale®ファミリーのカラム
この堅牢でスケーラブルなクロマトグラフィーカラムファミリーは、最大限のプロセス収率を達成し、生産性を高め、市場投入までの時間を短縮します。QuickScale®カラムは、より高い線速度で、非常に高いスループットを達成し、製品純度を向上させます。あらゆるタイプの充填剤で使用可能で、簡単かつ均一に充填でき、幅広いアプリケーションで最適な分解能を発揮します。
革新的なフローディストリビューターにより、再現性のある確実な分離のために、充填剤を完全かつ均一に利用することができます。高流量オプション(最大操作圧7 bar、最大流速1,000 cm/hr)により、プロセス設計における最大限の柔軟性を発揮します。高流量や高背圧の要件のある充填剤を取り扱う際には、高いベッド高の設定が可能になります。
QuikScale® クロマトグラフィーカラムは以下のために設計されています:
  • 幅広いカラム径(70 mm ~ 630 mm)とカラム高(550 mm ~ 1,100 mm)、ならびにベッドサポート孔径(10、20、30 µm)でのスケーラビリティ
  • 広範なアプリケーション – 複数のチューブ材質(ガラス、アクリル、ステンレススチール)が使用されています
スタンド上に載せたステンレス製円形クロマトグラフィーカラム。複数の垂直チューブが上部と底部に金属リングで接続されています。調節用のノブとレバーは、カラム下のスタンドにあります。装置は移動用車輪付きの金属スタンドに搭載されています。
プロセススケールのアプリケーションに適したIsoPak カラム
IsoPak カラムは、迅速で再現性が高く、プロセススケールのアプリケーションに最適な一貫したクロマトグラフィー結果が得られます。IsoPak カラムの違いをもたらしているのは、高い再現性で充填できる点です。独自のバルブデザインにより、スラリーはポンプで直接カラムへと送られるため、上部フローセルを取り外さずに充填することができます。閉鎖系での作業のため、ユーザーのクロマトグラフィー充填剤への曝露が劇的に抑えられます。
IsoPak カラムは、幅広い直径(440 ~ 1,400 mm以上)、チューブ材料、およびベッド高(500 ~ 1,000 mm)でご提供しています。このカラムの特長:
  • 再現性のある結果を得るための均一な充填
  • 簡単なメンテナンス
  • スケーラビリティ
関連製品資料
1 / 3 ページ