CHOZN® 細胞株のセルラインエンジニアリングおよび細胞開発
生産性の高い細胞株やクローンの作製と単離にはコストと労力がかかります。コストや労力をかける代わりに、熟練科学者で構成されるCHOZN® プラットフォーム開発チームに細胞株の設計と生産を任せることで、お客様の研究開発では新薬開発に重点的に取り組めるようになります。
チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞株のゲノム編集における長年の専門知識で、お客様のバイオ製造や研究をサポートします。カスタムサービスでは、独自のCompoZr®ジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)法を含めたさまざまな分子生物学的方法を用いて、生産コスト削減とスケジュール短縮に役立つ効率的な細胞株を提供します。
サービス内容:
- バイオ製造用CHO細胞株エンジニアリング
- お客様のCHO細胞株におけるカスタム開発
- CHOZN®GS CHO細胞株を用いた組換え細胞株のカスタム開発
各細胞株エンジニアリングプロジェクトは複数の段階に分かれており、各段階の完了後にご請求いたします。双方の合意に基づいて新しい段階に進むという形でプロジェクトを円滑に進められるよう、お客様の研究開発チームとの技術的連絡を密接に取り続けていきます。
関連製品資料
フライヤー:CHOZN® and UCOE® Combined Platform
ホワイトペーパー:Accelerating Cell Line and Process Development
ウェビナー:Take the Right Path Upstream: An Integrated Solution for Cell Line and Process Development
CHOZN® Omics Explorer
ウェビナー:Risk Mitigation in Cell Line Development: Regulatory Considerations and Impact on Quality Assurance
標準的な細胞株エンジニアリングのプロジェクト段階
- 第1段階:プログラムの立ち上げと技術移転
- 第2段階:ZFNの設計と検証
- 第3段階:ZFNの調製、トランスフェクション、および活性の確認
- 第4段階:シングルセルクローニングと特性解析
- 第5段階:マイコプラズマ試験、無菌試験、およびクローンのご提供
標準的な細胞株開発のプロジェクト段階
- 第1段階:プログラムの立ち上げと技術移転
- 第2段階:発現ベクターの構築
- 第3段階:安定なプールの作製と特性解析
- 第4段階:シングルセルクローニングと特性解析
- 第5段階:遺伝的安定性試験(オプション)
- 第6段階:タンパク質品質評価(オプション)
- 第7段階:クローンの安全性試験と移植
- 第8段階:カスタム培地、フィード、およびプロセスの開発(オプション)
- 第9段階:MCBの作製と特性解析(オプション)
ご要望ご相談は、私たちのチームにお問い合わせください。専門担当者がご連絡いたします。お客様のご承認後、プロジェクトの詳細を含めた提案書を作成いたします。
CompoZr® ジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)を用いた遺伝子組み換え
新しいCHO細胞株を作製する強力なツールであるZFNは、ユーザーが指定する位置でDNAの二本鎖を切断できる組み換えDNA結合タンパク質群です。この二本鎖の切断により、細胞に元来備わっている相同組換え(HR)と非相同末端結合(NHEJ)を介したDNA修復プロセスが促進されます。十分に確立された堅牢なプロトコールを使用することで、私たちのチームでは以下のような標的ゲノム編集が可能です:
- 標的遺伝子欠失(ノックアウト)のある細胞株
- 標的組込み(付加/ノックイン)のある細胞株
- 細胞株改変
ZFN試薬ならびにmRNAをDNAプラスミドの形で提供します。さらに別のオプションとして蛍光標識ZFNがあり、目的の細胞の濃縮プールが得られる蛍光活性化セルソーティング(FACS)が可能です。
お客様のプロセスに最適
- バイオ医薬品開発プロジェクトにおける専門知識
- お客様のニーズに的確に合わせてカスタマイズされるモジュール型サービスオプション
- コスト効率の高い最新技術へのアクセス(CompoZr® ZFN、MISSION® RNAi)
- 届いたらすぐに使える効果的CHO細胞株
- 品質保証および品質管理
- タイムラインと成果物の専用管理