Merck
医薬品用の顆粒状原料
一般的なバルク原料では多くの場合、固化、凝集、および粉塵形成の傾向が認められ、それによりプロセス効率や安全性が低下します。対照的に、顆粒状原料は流動性があり、取り扱いやすくなっています。固化と凝集を抑えることで、操作性が向上し、製造スピードとオペレーターの安全性が改善されます。プロセスの中断、品質逸脱、そしてオペレーターの安全性リスクを抑制するために、メルクの顆粒状原料をお試しください。  
  • 固化を大幅に抑制
  • 取り扱いにおける操作性の向上
  • 安全性の向上
  • 複数の薬局方に適合
  • Emprove® Expert製品は、エンドトキシンレベルが低く、ハイリスクアプリケーションに対応
原料の乾式造粒はローラー圧縮により行われるため、特に熱や湿気に弱い材料に適しています。原料は圧縮力でのみ凝縮され、水やその他の添加物は使用されていません。その結果、原料の特性は維持されており、高い品質基準が満たされます。
関連製品資料
ウェブツール