Merck
パージ&トラップ
パージ&トラップ法は、不活性ガスを揮発性有機化合物(VOC)含有サンプルにパージし、吸着トラップに送り込む方法です。その後、加熱して分析対象物をGCカラムに送ることで、VOCをトラップから脱着させます。この方法は、わずかなサンプル操作で信頼性が高く再現性のある結果が確実に得られます。
パージ&トラップ法は、水、土壌、汚泥からのVOCの抽出および濃縮に適しています。吸着剤を充填したトラップ(パージトラップ)により、サンプルからVOCを濃縮しながら、パージ中または脱着中の水分蒸発を制御し(装置によって異なります)、ppb(10億分の1)レベルの検出を可能にします。
この方法は、環境モニタリング、食品のフレーバー分析、および体液中の有毒化合物の分析に日常的に使用されています。
パージトラップ
パージ&トラップ分析用のチューブは通常、吸着剤が複層充填されており、さまざまな極性、非極性、高分子、低分子化合物などをチューブ1本でトラップします。トラップ内の各吸着ベッドは、化合物が強く吸着するのを防ぎ、次層の吸着力低下を防ぎます。
パージ&トラップ分析用ガラス製品・アクセサリー
メスルアーロックコネクター、フリットレスパージサンプラー、サンプルバルブ、Hamilton®シリンジ、Thermogreen LB-1セプタム、オスルアーロックコネクター、ガスサンプリングバルブ、PTFEストップコックプラグ、ガラスニードルスパージ製品、およびニードルパージチューブなど、さまざまなパージ&トラップ分析用ガラス製品・アクセサリーを提供しています。