Merck
ホーム製品分析化学分析サンプル前処理エアーモニタリング装置・チューブ
エアーモニタリング装置・チューブ
大気中のイソシアネートサンプリング用ASSET™ EZ4 NCOドライサンプラー
エアーモニタリングは、大気・室内・作業環境中の汚染物質の濃度を測定するために行います。アクティブエアーサンプラー、パッシブエアーサンプラー、ホールエアーサンプラーなど、溶媒脱離、加熱脱離およびホールエアーサンプリングのためのワークフローソリューションを提供しています。私たちのエアーサンプリング用製品は、米国労働安全衛生研究所(NIOSH)、米国労働安全衛生局(OSHA)、米国環境保護庁(USEPA)、および米国試験材料協会(ASTM)規定の方法やその他の地域規定の方法に従ったサンプリング基準および分析基準を満たすように設計されています。
注目の製品:   
関連製品資料
アクティブエアーサンプリング用ORBO™吸着チューブ
ORBO™吸着チューブには、グラスウールまたはフォームで仕切られた2種類の吸着ベッドが充填されており、回収率に再現性があり、標準偏差を抑えられます。Carbopack™/Carbotrapグラファイトカーボンブラック(GCB)、Carboxen、Carbosieve、カーボンモレキュラーシーブ(CMS)、XAD®/Tenax®ポーラスポリマー吸着剤、チャコール、石油系チャコール、シリカゲル、およびFlorisilなど、さまざまな高品質の特殊吸着剤を提供しています。
LpDNPHカートリッジによるカルボニルのサンプリング
LpDNPHカートリッジは、2,4-ジニトロフェニルヒドラジンでコーティングした高純度のシリカ吸着剤でカルボニルを捕集するために使用します。LpDNPHカートリッジは、大気・室内・作業衛星環境における測定用に指定されており、NIOSH 2016、ASTM D5197、US EPA 100、IP-6AおよびTO-11Aの要件を満たしています。
アクティブエアーサンプリング用加熱脱離チューブ
吸着チューブは、空気中の揮発性有機化合物の捕集および加熱脱離に優れた性能を発揮します。パーキンエルマー、マーカス(MI)、Gerstel®(ゲステル)、Shimadzu®、OI Analytical(オーアイ・アナリティカル)、Tekmar®(テクマー)、およびDynatherm(ダイナサーモ)の加熱脱離装置に適合した、ステンレススチール製およびグラスフリット付プレパックサンプリングチューブを各種取り揃えています。また、空のステンレススチール製およびガラス製の加熱脱離チューブも各種サイズで提供しています。エアーサンプリングチューブ、加熱抽出分析チューブ、クリエイティングカスタムフォーカシングチューブにはサンプリングの向きを示す矢印、バーコード、および一連の識別番号が付いています。
ASSET™ EZ4イソシアネート用サンプラー
イソシアネート用ASSET™ EZ4ドライサンプラーは、気相およびエアロゾル中のイソシアネートを優れた感度で捕集および測定できる、使いやすいドライサンプラーです。ASSET™ EZ4-NCOドライサンプラーは、全種類のイソシアネートモノマーおよびオリゴマーを捕集します。一方、ASSET™ EZ-ICAサンプラーは、低濃度のイソシアン酸(ICA)やイソシアン酸メチル(MIC)を捕集するように設計されています。
アクティブエアーサンプリング用コーティングフィルター
空気中のイソシアネートを捕集するASSET EZ4エアーサンプラーなどのほか、カセット専用コーティングフィルター、粒子捕集用、エアロゾル捕集用など、革新的なコーティングドライフィルターを提供しています。私たちのフィルター、カセットおよびアクセサリーは、米国においてOSHA/NIOSH規定手順の多くに指定されており、品質と信頼性が広く認められています。
パッシブエアーサンプリング用DSD-DNPH拡散サンプラー
DSD-DNPHサンプラーは、空気中のアルデヒド類およびケトン類を測定するために使用されるサンプルの捕集および抽出ができるオールインワンの装置です。私たちの製品は、OSHA 1007のアルデヒド測定法で推奨されています。
Radiello®パッシブサンプラー
Radiello®サンプラーは、放射状にパッシブサンプリングを行う設計で、捕集速度、容量、風、温度および湿度に対する堅牢性の向上を実現します。10種類以上のカートリッジ吸着剤(純粋な吸着剤または化学的被膜支持体)と4種類の拡散捕集器を備えたRadiello®パッシブサンプラーは、数百種類の気体化合物をさまざまな条件下で捕集するために使用できます。Radiello®システムは、VOC類、アルデヒド類、BTEX、フェノール類、アンモニア(NH3)、オゾン(O3)、1,3-ブタジエン、イソプレン、窒素、二酸化硫黄類(NO2およびSO2)、麻酔ガス、蒸気、硫化水素(H2S)、塩素、およびフッ化水素酸(HCl・HF)の捕集に適しています。
ホールエアーサンプリング製品
ホールエアーサンプリングは、容器に空気を引き込むため、対象化合物を容器から直接回収できます。Tedlar®ガスサンプリングバッグには、コック式バルブ(PLV)とスクリューキャップ式バルブ(SCV)があります。Supel™不活性多層ホイルガスサンプリングバッグにThermogreen LB-2セプタムをセットすれば、密封性が向上し、サンプルの気密性を保てます。またTedlar®サンプリングバッグの代替として、加熱処理済みのガラス製のサンプリングバルブも提供しています。
エアーサンプリングポンプ
ホールエアーサンプリング用バキュームポンプ、PAS-500マイクロエアーサンプラー、Zefon™ Escort Elfパーソナルエアーサンプリングポンプなどのエアーモニタリング用サンプリングポンプ、さらにバブルフローメーターおよび流量校正装置を提供しています。
エアーモニタリング用アクセサリー
吸着チューブインジェクターシステム(ATIS)は、加熱および溶媒脱離チューブ用のサンプル前処理装置です。吸着チューブにサンプルおよび校正用標準物質を添加し、分析システムに送達するために、ATISはフラッシュ蒸発の原理を採用しています。