Merck
安全性関連アクセサリー
ボトル・容器用の安全性関連アクセサリー
有害化学物質の安全な取り扱いは、日常のラボ業務において常に課題であり、健康への配慮が求められます。私たちは、それを簡単に実現します!
次のような独創的だがシンプルな製品によって、初めての使用から、即座に日々の作業におけるお客様各自の安全性レベルを向上させることができます。 
  • ボトル・容器用の開栓ツール
  • ハンドルのないボトル用の注液ツール
  • 安全に運搬するためのキャリア
  • 貼付用のピクトグラム付きラベルセット
  • HDPEボトル用の安全スタンド
私たちの長年の有害化学物質の取り扱い経験を活かして、非常に便利で安全かつ簡単なプロセスをご利用ください。
関連製品資料
  • Brochure: Safety Connects
    Different possibilities to connect a drum or a barrel in the right and safe way to withdrawal the solvent. Overview over all standard withdrawal systems. Suitability of the several withdrawal systems to the different kinds of packaging and packaging size. applications.
  • Brochure: Inorganics on Tap
    Safety accessories enhance user protection, and the document provides recommendations for pack sizes and one-way packaging. Their commitment ensures secure and efficient solvent handling in laboratories.
  • Brochure: Safety Inside
    Discover daily safety, risk prevention and emergency solutions that match your high standards.
S40・S28スクリューキャップ用ボトルキー
ボトル開栓キー*
  • S40・S28スクリューキャップ付きボトルの開閉に便利
  • スクリューキャップの形状に完全に適合
  • 有害な液体を使用する際の安全性を最大化
G2スクリューキャップ用コンテナキー
コンテナ用開封キー*
  • G2 / G3/4栓の付きの容器の開閉に便利 
  • 特別な形状に完全に適合
  • 有害な液体を使用する際の安全性を最大化
ハンドルのないS40ガラスボトル用の注液エイド
1 L・2.5 Lガラスボトル用の注液エイド*
  • 一体型のハンドルがついていないS40ねじ付きボトルに簡単、安全、便利に注液
  • 酸、塩基、溶媒のようなあらゆる液体に適応
  • ボトルネックに直接クリップ可能
  • 1回限りの使用 – ボトルとともに廃棄してください:安全性の最大化– 破損リスクを回避!(注液エイドの素材に分解作用を示す液体もあります。)
発泡材のはめ込みがある、ねじ式蓋がついたガラスボトル用の安全キャリア
1 L・2.5 L・4 Lガラスボトル用の安全キャリア*
  • ガイドラインを上回るガラスボトルを安全に運搬
  • 非常に効果の高いPE発泡材により、最適にボトルを保護
  • 耐薬品性素材であるため、内部でのガラス破損時に、廃棄に必要な時間を稼げる
  • 漏れ防止の上蓋により、意図しない液体や蒸気へのばく露を防止
  • 取り扱いに便利な安定した幅の広いハンドル付き
DIN EN ISOおよび GLPに対応したHPLC移動相混合物のラベルアクセサリー
GHS、DIN EN ISOおよびGLPに対応したラベルセットアクセサリー
  • GHS、 DIN EN ISOおよびGLP規格に準拠した包括的なラベル
  • 絵記号や警告用語のラベルシールにより、一目でわかる安全性情報
  • 残りカスなく、簡単にはがすことができるラベルシール
  • 耐薬品性の頑強なプラスチックラベル
2.5 L HDPEボトル用の安全スタンド
2.5L HDPEボトル用の安全スタンド*
  • 軽量の2.5 L HDPEボトル用の固定スタンド
  • 安全性の向上(例えば、2.5 L HDPEボトルとともに回収システム1.78178.0001を使用)
  • 2.5 L HDPEボトルの転倒を防止
スーツケース入りの3ケーブルによる静電気防止セット
静電気防止装置
  • 10 L以上の溶媒入り金属容器を安全かつ適切に接地
  • すべての部品を個別に接地
  • 接地により静電気の放電を可能にし、爆発や火災のリスクを回避#
  • 3本のケーブルにより、すべての作業ステップで非常に柔軟な対応が可能
  • 使用していなケーブルを安全かつ専門的に保管できるスーツケース
  • ケーブルの長さ:2 m
*Merckのボトルと容器に限り適合