自動化学合成
自動化学合成は、化学合成の全工程を自動化システムで行います。スピードと効率を高めながらも人為的ミスのリスクを抑え、低分子から複雑な有機分子まで幅広い化合物を製造することができます。
メルクは、Synple Chem社との提携により、お客様の研究を加速する化学合成のオートメーションを実現しています。Synple自動合成プラットフォームは、自動化学合成装置とプレフィルド試薬カートリッジで構成されています。出発物質と適切な試薬カートリッジを合成装置に入れるだけです。ボタンを押すと、合成装置が目的の産物を生成、分離、精製し、その後自動洗浄シーケンスを実行するため、汚染なく次の合成を行えます。
40種類以上の試薬からなり、さまざまな反応クラスを特徴とする試薬カートリッジの幅広い品揃えをご覧ください。
- N-ヘテロ環形成(SnAP) - 広範囲のアルデヒドをN-ヘテロ環に変換
- 還元的アミノ化 - アルデヒドまたはケトンと第一級または第二級アミンをアミン錯体に変換
- タンパク質分解誘導化合物の生成 - さまざまなPEGリンカー長とVHLまたはCRBNリガンドを用いたPROTAC™合成用に設計
- ビオチンタグ - 還元的アミノ化によりアルデヒド/ケトンに、またはアシル化によりアミンにビオチンタグを結合
- 光延 - 第一級または第二級アルコールの脱水カップリングにより炭素-炭素結合を形成
- Boc保護 - 第一級および第二級アミンのBoc保護を提供
- Boc脱保護 - アミンのBoc保護を除去して遊離アミン塩に
- フッ素化 - 第一級および第二級アルコールを対応するフッ素化物に変換
- シリル脱保護 - シリル保護基を除去
- アミド生成 - アミンとカルボン酸をカップリング
- 鈴木カップリング - アリールハライドとアリールボロン酸をカップリング
- ノシル保護 - 一級/二級アミンおよびアミン塩のo-Ns保護を提供
- Cbz保護 - 一級/二級アミンおよびアミン塩のN-Cbz保護を提供
関連製品資料
- SnAP試薬
飽和含窒素複素環ビルディングブロックまたはSnAP試薬は、二環およびスピロ環構造を含む中員環飽和含窒素複素環の簡便な合成において重要性を増しています。SnAP試薬は安定で、容易に使用可能であり、幅広い利用可能な芳香族、複素芳香族、脂肪族、およびグリオキシル酸のアルデヒドと組み合わせることが可能です。
- Partial PROTACs
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。
- SynpleChem Brochure
社外資料
- C&EN eBook: A grand synthesis: Automation is changing how scientists synthesize chemicals
Explore how automated synthesis platforms can expedite chemists’ workflows and minimize time and resources spent.
- Chemistry World Webinar: Automated capsule chemistry with Synple: do more, faster
Learn how automated synthesis technology allows discovery chemists to accelerate research and improve efficiency.
- Wiley Virtual Seminar: Chemputation, Digital Chemistry and Automated Synthesis
Discover a universal approach to chemical synthesis that translates all procedures to XDL that allows chemistry to be communicated universally.