Merck
液体輸送・保存
Mobius<sup>®</sup>のさまざまなシングルユースの液体保管および輸送システムには、移動しやすい車輪付きのシリンダー容器、液体を整理して保管する複数のバッグコンパートメントを備えたラック、製造操作における液体管理のモジュール式アプローチを提案する立方体容器などが含まれます。これらのシステムにはMobius<sup>®</sup>のロゴマークが付いています。
簡単にナビゲーションしますので、以下のリンクを選択してください
シングルユース製造操作において、Mobius®保管システムは、効率的、人間工学的でスケーラブルな流体管理ソリューションを製造フロアに提供します。ポリエチレン(PE)ドラム、ステンレス容器、折りたたみ式容器、コンテナカートなど、製品の保管、移送、取り扱い、および輸送のための一連のオプションを提供しています。   
利点:
  • 誤操作の低減
  • プロセス効率の改善
  • 柔軟性と機動性の向上
  • シングルユース技術のサポート
関連資料
  • Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
    Buffer preparation is a critical but often undervalued aspect of biologics production. It involves a significant volume of buffers, with 15 different solutions used on average per process. This document discusses the optimization of in-house buffer preparation and potential considerations for outsourcing, highlighting the potential for a combined approach.
  • Tech Brief: Shipping Qualification of Mobius® Large Liquid Transportation
    Safe and efficient transportation of large bulk liquid substances, including critical items like sterile water, buffers, and drug products, is essential. We completed an extensive ISTA shipping validation to ensure the safest transportation. When considering transportation for these substances, various factors need to be evaluated for peace of mind.
  • Brochure: Single-use Fluid Management: 2D and 3D Assemblies, Filtration, Storage, and Transportation Solutions
    Mobius® offers 2D and 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions for fluid management. These solutions include various container options and are designed to reduce errors, minimize risks, and improve efficiency. They provide flexibility, mobility, and support for single-use technologies at different certification levels.
  • Tool: mAbsizer™ Calculator
    mAb Expression, Purification, and Formulation
ポリエチレン(PE)ドラムおよび容器
ポリエチレンドラムは、プロセススケールのディスポーザブルな製造アプリケーションにおける培地やバッファー溶液のために設計されています。50 L、100 L、200 Lのサイズで入手可能なこれらの積み重ね可能なドラムは、無菌アプリケーションにおいてチューブセットに取り付けられたフィルターカプセルなど、上部と底部の両方のコンテナポート配置でシングルユースの標準的なアセンブリを収容します。お客様へのサポートと利便性のため、互換性のある台車オプションをご用意しています。
折りたたみ式容器
折りたたみ式容器は、バッファー及び培地調製、、最終製剤などの製造段階における容易な保管を提供し、100 L~1,000 Lのプロセスコンテナを安全に収容することが可能です。使用していないときは折りたたみと積み重ねの両方が可能で、混雑したクリーンルーム環境で空間の利用を最適化します。
ステンレス容器
Mobius® ステンレス容器は、バイオ医薬品製造において、培地、バッファー溶液、および中間体のための高度なソリューションを提供します。200 L~1,500 Lの広範囲の標準的構成で入手可能であり、Mobius® やその他のメーカーの一連のプロセスコンテナを収容します。
  • 容易なアクセスを可能にする、大型片開き扉とコンテナ位置
  • 304/304Lステンレススチール製
  • 便利なスライド式トレイ
  • 充填中にオペレーターまたは機械的な支援を必要としない、容易な折りたたみ式デザイン
  • シングルユース構成で、動物由来成分フリーの材料
  • カスタム設計の2,000 L~3,000 Lステンレス容器を収容可能
コンテナカート
Mobius® コンテナカートは、2Dバッグコンテナの取り扱いと保管を容易にすると同時に、コンテナの完全性と貴重な内容物を保護します。少ないフットプリントで移動可能であり、最大のプロセス柔軟性を提供します。各カートは、最大6個の10 L、20 L、50 Lサイズのプロセスコンテナに対応しています。積み下ろしを容易にするため、カートには前方にスライドして固定されるフレームと6個のクレードルが含まれています。便利なハンドルは、排水しやすいようにオペレーターがラックを傾けるために役立ちます。