薄層クロマトグラフィー(TLC)
薄層クロマトグラフィー(TLC)は、定量的および定性的分析に幅広く用いられている分離技術です。ガラス、プラスチック、またはアルミニウムのプレート上にコーティングされた固定相の薄層を使用します。移動相と呼ばれる溶媒が、試料を運び、プレートを移動するにつれて試料を分離します。他の分離技術よりも、簡便で高感度、高速分析できるという利点があります。
注目の製品:
従来のTLCプレート
従来の薄層クロマトグラフィープレートはシリカプレートです。これらは、確実にクロマトグラフィーのバンドを狭くするように、滑らかで密度の高いシリカゲル60でコーティングされています。これらのプレートは、マルチフォーマットプレートなど、さまざまな大きさのアルミニウムTLCプレート、ガラスTLCプレート、またはプラスチックTLCプレートとしても入手可能で、UV検出が可能な2種類の蛍光指示薬付きのものもあります。未修飾シリカTLCプレートに加えて、以下のような特殊なTLCプレートも提供しています。
- HPLCの試験的方法として使用する、より良い分離のための修飾シリカゲルTLCプレート
- 中性化合物・塩基性化合物の分離用酸化アルミニウムTLCプレート
- 極性物質の正確な分析用のセルロースTLCプレート
- 極性または中極性化合物の分離用珪藻土・混合層プレート
- 大量の試料の塗布・溶解用濃縮ゾーンTLCプレート
- 文書化・記録保持に役立つ固有のレーザーコードを備えたGLP TLCプレート
HPTLCプレート
HPTLCプレートは、バンドの拡散を抑え、クロマトグラフィーゾーンまたはスポットをコンパクトにします。HPTLCプレートは、マルチフォーマットプレートなど、さまざまなサイズとバッキングで利用可能で、オプションで蛍光指示薬(2種類あり)も選べます。従来のHPTLCプレートを使えば、マニュアル操作でも分析装置を使用しても、複雑な試料を迅速かつ高感度に定量的な分析ができます。また、以下のようなさまざまな特殊HPTLCプレートも取り扱っています。
- 分離が困難な場合の修飾シリカHPTLCプレート
- 親水性・極性物質分離用セルロースHPTLCプレート
- 高速ハイスループット分離用に最適化されたLiChrospher® HPTLCプレート
- コンタミネーションのない分離・低バックグラウンド用高純度HPTLCプレート
- ペプチド・タンパク質消化の分析用ProteoChrom™ HPTLCプレート
- 大量試料の塗布・分解用濃縮ゾーンHPTLCプレート
- 文書化・記録保持に役立つ固有のレーザーコードを備えたGLP HPTLCプレート
MSグレードのTLC・HPTLCプレート
MSグレードのプレートを使えば、TLCおよびHPTLCプレート上の分離および乾燥した試料を直接質量分析できます。クロマトグラフィーによる分離後、MSグレードのTLCプレートは、溶離ベースまたは脱離ベースのTLC-MSのいずれかで使用できます。MSグレードのプレートは、蛍光指示薬の有無にかかわらず利用でき、以下の特長があります。
- ナノグラム範囲でのトレース分析
- 低バックグラウンドシグナルと非常に優れた感度
- 標準的なTLC・HPTLCプレートと互角の性能
分取用TLC(PLC)プレート
分取用TLCプレートは、大量の試料の分離に使用されます。試料は通常、スポットではなく幅の広いバンドとしてロードされ、UV検出によって分析されます。溶解が完了すると、試料のバンドは、通常プレートから吸着剤を取り除き、強力な溶媒で溶離することによって、プレートから回収されます。
- 修飾タイプおよび非修飾タイプのコーティングの両方で利用可能
- コーティングの厚みは、0.5 mm~2 mm
- 蛍光指示薬の有無にかかわらず利用可能
TLC吸着剤
私たちのTLC吸着剤は、さまざまなTLCおよびPLCアプリケーションに適しており、信頼できる分析結果を提供します。以下のような幅広いTLC吸着剤を提供します。
- シリカゲル60、酸化アルミニウム、またはセルロースなど、異なるタイプの吸着剤
- さまざまなグレードと粒径
- バインダーあり/なし
- 蛍光指示薬あり/なし