Merck
ホーム製品実験器具実験機器冷蔵庫類・フリーザー類
冷蔵庫類・フリーザー類
冷蔵庫類・フリーザー類
現代のあらゆる研究施設が成功を収めるためには、信頼性の高い実験機器が不可欠です。私たちは、科学機器や科学ラボ用ツールのニーズに応じた天秤、遠心分離、グラインダー、ホモジナイザー、ラボ用撹拌、および混合などの各種オプションを提供しています。また、私たちは、B Medical Systems社とパートナー契約を結び、同社の冷蔵ソリューションを提供できることを誇りに思います。B Medical Systems社が提供する冷蔵庫およびフリーザーには、+5℃、-41℃/-32℃、および-82℃の幅広い低温保存オプションが含まれます。私たちの実験機器オプションのすべてをご覧いただき、これらの高品質のソリューションが薬局、病院、製薬会社、および研究所の研究者や科学者にとっていかにふさわしいものかをご理解ください。   
ラボ用冷蔵庫
B Medical Systems | Lレンジ
ラボ用冷蔵庫は、サンプル、検体、培養物などの実験用調製物を+4℃~+15℃の低温で安全に保存するための、いくつもの安全機能を備えた装置で、40年に及ぶ冷蔵技術の経験を活かして開発されています。
ラボ用フリーザー
B Medical Systems | Fレンジ
ラボ用フリーザーは、ラボ用製品、サンプル、試験材料、化学薬品、または試薬を-20℃以下の温度で保存するための装置で、40年に及ぶ冷蔵技術の経験を活かして開発されています。
超低温フリーザー
B Medical Systems | Uレンジ
超低温フリーザーは、血液成分や血漿、ヒト細胞、組織などの実験用サンプルを-86℃までの超低温で保存するための装置です。Uモデルは、最先端のテクノロジーとエコノミーによって、最も高度で妥協のない要件を反映させています。冷却装置は、エネルギー消費だけでなく廃熱や雑音の発生に関しても最適化された設計となっています。標準の工場出荷時設定温度は-82℃で、-40℃~-86℃の範囲で調整できます。
輸送装置
B Medical Systems | MTレンジ
輸送装置は、血液や血液成分などを安全に輸送するための装置です。モデルレンジMTは、5つの受動輸送装置で構成されています。B Medical Systems社の輸送装置は、多くの輸送用途での過酷な使用にも適し、困難な気候条件下でも使用できます。MTモデルは、道路(ADR:欧州危険物国際道路輸送協定)、鉄道(RID:欧州危険物国際鉄道輸送規則)、海上(IMDG:国際海上危険物規程)による危険物の国際輸送に関する欧州協定と、航空輸送に関する国際規制(ICAO-TI :国際民間航空機関の技術指針/ IATA-DGR:国際航空運送協会危険物規則書)に適合しています。
オプションの共晶冷却装置(-32℃、+4℃、+22℃および+37℃)は、すべての受動輸送ボックスで利用できます。