カールフィッシャー試薬
カールフィッシャー滴定による正確な水分測定は、製薬、食品および飲料、化粧品、石油化学、技術産業などの多くの産業部門で製造される製品の高品質を保証するために使用される重要な分析方法です。Aquastar™カールフィッシャー試薬と標準品を使用すると、固体、液体、気体サンプルの水分含有量を迅速、簡単、かつ高精度で測定できます。洗練された高品質のAquastar™ポートフォリオは、容積測定および電量測定のカールフィッシャー試薬と適切な水標準物質、ISO 17034に準拠した認定標準物質(CRM)で構成されています。
詳細はこちら
カールフィッシャー容量滴定用Aquastar™試薬
カールフィッシャー容量滴定法は、ヨウ素を含有する滴定試薬をサンプルに添加することにより、水分含量を正確に測定するために使用されます。水を完全に除去するには、サンプルを適切な溶媒に溶解する必要があります。この方法は、0.01%~100%までの水分含有量を測定するために使用でき、迅速、正確、再現性のある結果を促進します。Aquastar™カールフィッシャー試薬では、高品質の容量滴定用カールフィッシャー試薬、一液型および荷役型試薬、および特定のサンプル向けの特殊な試薬の全範囲を提供しています。すべての滴定試薬と溶媒にはクロロホルムは含まれません。
- Aquastar™容量滴定試薬 – 利点
- 高精度・優れた精度
- あらゆる種類のアプリケーション向けの試薬
- 迅速かつ再現性の高い結果
- 非結晶化
- 特殊用途向けの画期的な配合
- 素早いコンディショニングかつ安定したドリフト
- 一液型試薬-一液型滴定では、カールフィッシャー反応に必要なヨウ素、塩基、二酸化硫黄、適切なアルコールなどの反応成分すべてが、1つの試薬である滴定液に含まれています。Aquastar™ CombiTitrantsは、高水分用と低水分用に異なる力価のものが用意されています。Aquastar™ CombiMethanolおよびAquastar™ CombiSolventは、通常、サンプルを溶解するために一液型滴定試薬とともに使用される溶媒です。Aquastar™ CombiMethanolは、カールフィッシャー滴定用に完全に設計されており、含水量が0.01%と低く、副反応を避けるために不純物が含まれていません。Aquastar™ CombiSolventは、メタノールを含まない溶媒で、エタノールに溶解するすべてのサンプルに使用できます。一液型滴定は、あらゆる種類のサンプルに使用できますが、頻繁に変化するサンプル溶媒の滴定や可溶化剤の添加が必要なサンプルの場合に適しています。
- 二液型試薬-二液型システムでは、滴定液がヨウ素とメタノールで構成され、二酸化硫黄と塩基が溶媒に溶解しています。Aquastar™二液型滴定剤は、Aquastar™ 二液型溶剤と一緒に使用する必要があります。より高い水分含有量とより低い水分含有量に合わせて、2つの異なる滴定剤濃度が利用可能です二液型カールフィッシャー容量滴定では、バッファーのキャパシティが向上し、滴定速度が速くなり、滴定値の安定性が向上します。通常、酸性または塩基性の試料で使用されます。
- アルデヒドおよびケトン用試薬 – Aquastar™ CombiTitrant 5 KetoおよびAquastar™ CombiSolvent Keto試薬は、ケトンおよびアルデヒドサンプルの水分析でカールフィッシャー滴定を行う場合に必要です。メタノールを溶媒として標準試薬を使用すると、副反応が発生します。これらの試薬は、副反応や終点電位の不安定さを防ぐために、メタノールを含んでいません。
- 油脂用の特別な試薬 – 油脂、長鎖炭化水素は通常、メタノールに不溶です。このようなサンプルを溶解して水を完全に放出するには、追加の溶解剤が必要です。このようなサンプルの水分含有量を正確に測定するには、Aquastar™ CombiSolvent Oil、CombiSolvent Fats、またはSolvent Oils & Fats試薬を選択してください。カールフィッシャー滴定用に、鉱物油、灯油、燃料、植物油、脂肪、クリーム、軟膏などのサンプルを溶解するための追加の可溶化剤が付属しています。
カールフィッシャー電量滴定用Aquastar™試薬
カールフィッシャー電量滴定は、水分含有量が非常に低い液体サンプル(通常は10 ppm~10,000 ppmの範囲)に適しています。これは直接法であり、必要なヨウ素は滴定プロセス中に生成されます。電量滴定用カールフィッシャー試薬Aquastar™シリーズは、隔膜(ダイヤフラム)付きと隔膜(ダイヤフラム)なしの滴定セルに対応しています。私たちの電量滴定試薬は、すべてクロロホルムを含みません。
- Aquastar™電量滴定用試薬
- 高精度・優れた精度
- 迅速かつ再現性の高い結果
- 素早いコンディショニングかつ安定したドリフト
- 陽極および陰極チャンバーに必要な試薬は1つのみ
- 隔膜のない細胞用の電量分析試薬 – 電量滴定試薬Aquastar™ CombiCoulomat fritlessおよびAquastar™ Anolyteは、隔膜のない細胞のカールフィッシャー電量滴定に使用できます。
- 隔膜付き細胞用の電量滴定試薬 – Aquastar™ CombiCoulomatフリット試薬は隔膜のある細胞用に設計されていますが、Aquastar™CombiCoulomatフリットレス試薬は隔膜のある細胞とない細胞の両方に使用できます。どちらの試薬も単一溶液にすべての反応成分が含まれており、陽極および陰極チャンバーに追加できます。利点は、必要な試薬が1つだけであることです。
- アルデヒドおよびケトン用の電量分析試薬 -アルデヒドおよびケトンサンプル用の特別なメタノールフリー試薬も提供しています。Aquastar™陽極液KおよびAquastar™陰極液K試薬を使用して、アルデヒドおよびケトンのサンプル中の正確な水分含有量を測定できます。
Aquastar™水分標準品
Aquastar™ポートフォリオには、力価測定、カールフィッシャー水分計のチェック、測定結果の検証のための水分標準品があります。Aquastar™水分標準品は、ISO 17034に準拠した認定標準物質であり、DIN EN ISO/IEC 17025認定ラボでバリデートされたプロセスで測定されています。透明性を保つために、品質管理(QM)の文書にバッチごとの分析証明書を提供しています。
ISO 17034証明書:accreditation-certificate-ISO-17034-21-06-2019.pdf (sigmaaldrich.com)
ISO 17025証明書:17025-en.pdf (sigmaaldrich.com)
- 標準品は固体タイプと液体タイプが入手できます。さまざまな濃度のアンプルに入ったAquastar™水分標準品は、毎日の力価測定と機器のチェックに使用されます。カールフィッシャーオーブン法のための特別標準品、オイル標準品、および製薬分野の乳糖標準品が含まれます。
滴定およびカールフィッシャー滴定用のSmartChemicals
画期的なSmartChemicalポートフォリオにより、試薬、標準物質、滴定装置間の接続が可能になります。Aquastar™、Karl FischerTitrantsおよびAquastar™水分標準品、Titripur® Volumemetric SolutionsおよびCertipur™ Volumemetric Standardsは、データをワイヤレスで滴定装置に送信します。SmartChemicalのRFID(Radio Frequency Identification:無線周波数識別)タグに簡単に触れるだけで伝送エラーがなくなり、時間の短縮、データの保護、効率化が図れます。
SmartChemicalsを使用する利点
- 高速かつ安全なデータ転送
- 効率の向上
- 使いやすく、実装も簡単
- 拡張された品質管理
関連資料
- Article: Determination of Water in Cannabis & Hemp by Karl Fischer Titration
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
- Article: Supeloc® SmartChemicals for Titration
For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- Brochure: Accurate Water Determination – Aquastar® Reagents and Standards for precises Karl Fischer results
Karl Fischer titration using our Aquastar® reagents and standards allows for easy and highly accurate water content determination in gases, liquids and solids. It is not without reason that no other method is as widespread as this one: determination of water content according to Karl Fischer is rapid, accurate and reliable; it is therefore the method of choice for quality and in-process control, production, and research and development.
- Brochure: DEA Requirement to Purchase Karl Fischer Reagents (Only for North America)
The United States Drug Enforcement Administration (DEA) controls specific chemicals under the Domestic Chemical Diversion Control Act of 1993. SigmaAldrich requires customers to complete a Sigma-Aldrich DEA List I and II Chemical Authorized Purchaser form for specific transactions before selling DEA regulated chemicals.
- Brochure: Accurate Water Determination
Accurate Water Determination with Aquastar® reagents and standards for precise Karl Fischer titration results.
- Tips & Tricks: Karl Fischer Titration - Measuring Water Content of Samples that do not Easily Release Water
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
- Flyer: Coulometric Anolyte Reagent
Method designed to determine very low levels of water in samples.
- Flyer: Coulometric Reagents for Aldehyde & Ketone Samples
Accurate water determination results with the Karl Fischer method in samples containing aldehydes or ketones
- Flyer: Smart Chemicals
Supelco® SmartTitrants and SmartStandards provide instant and seamless data transfer via RFID tags.