Merck
分析用バイアル
目盛付きガラス製バイアル。
バイアルは、解析的分析や結果の再現性に大きな役割を果たします。結果に影響が出ないようにするために、バイアルは不活性でなければならず、抽出物や溶出物があってはなりません。認証された、用途に特化した汚染のないバイアルを使用することで、リスクを大幅に軽減することができます。私たちは、オートサンプラー用バイアル、汎用バイアルや、試料回収、保存、処理用のバイアルアクセサリーなど、Supelco®製のさまざまな製品を提供しています。Supelco®のバイアルには、さまざまな色、サイズ、容量、材料組成があります。私たちのバイアルおよびクロージャーは、HPLC、GC/MS、LC/MS、およびハイスループット分析において最適な性能を発揮するように設計、立案、製造されています。特注製品のほかに、以下も提供しています。    
  • キャップ・クリンプシール・ストッパー
  • ヘッドスペース・SPMEバイアル
  • マイクロリアクションバイアル
  • ガラス・ポリエチレン製シンチレーションバイアル
  • ポリプロピレン・ポリメチルペンテン(TPX)製バイアル
  • ポリプロピレン・ガラス製マイクロボリュームインサート
  • 褐色ガラス・PTFE製保管容器
  • 極性化合物の回収率を高めるシラン処理済みバイアル 
質量分析用バイアル
質量分析用バイアル
認証された低吸着(LA)のLC/MSバイアルおよびキットは、界面活性を低減しながら分析の定量性を高めるように設計されています。QSertVial™マイクロサンプリングデバイスは、融解した300 μLのガラスインサートを備え、ほとんどのオートサンプラーと互換性があります。認証されたセンタードレイン(CD)バイアルおよびキットは、内底部がユニークな円錐形となっており、マイクロアプリケーションに最適です。Supelco®のCertifiedバイアル、キャップ、セプタムは、汚染を最小限に抑え、気密性を確保します。
Mininert™バルブ
Mininertバルブ
Mininertバルブは、スクリュートップバイアル、クリンプトップバイアル、その他の実験用容器に適合した、信頼性の高い漏出防止性に優れたクロージャーです。
洗浄済みバイアル
洗浄済みバイアル
洗浄済みのタイプ1のホウケイ酸塩製の透明または褐色のガラスバイアルは、非リン酸塩系の洗剤で洗浄し、水道水で3回すすいだ後、ASTMタイプ1の有機物を含まない水ですすぐことで洗剤が除去されます。洗浄後、バイアルはPTFE/シリコンセプタとオープントップのポリプロピレンキャップで組み立てられます。
VOA(EPA)バイアル
VOA(EPA)バイアル
VOAバイアルは、揮発性有機物のサンプリングに関するEPA基準を満たします。40 mLのバイアルには、透明(タイプ1、33エクスパンジョン)と褐色(タイプ1、51エクスパンジョン)のホウケイ酸ガラス製があります。