PAT:バイオ医薬品製造プロセスに品質を組み込む
リアルタイムのモニタリングと制御
プロセス分析技術(PAT)により、プロセスをリアルタイムでモニタリング・制御することでバイオ医薬品製造における品質が確保されます。この技術では、材料や装置のばらつきに対応できる製造プロセスを開発するための分析ツールが利用されます。重要品質特性(CQA)に影響を及ぼす重要工程パラメーター(CPP)が特定されたら、CPPのモニタリングと制御のために分析法が用いられて、CPPが目的のデザインスペース内に維持されます。このアプローチは、最後の製品試験に依存するのではなく、クオリティ・バイ・デザイン(QbD)の原則をプロセスに統合しています。
PAT:リアルタイムのモニタリングと制御でバイオ医薬品プロセスに品質を組み込む
PATが次世代施設を実現します
製造プロセスへのPATの導入は、リアルタイムモニタリング、制御システム、データ分析を用いた医薬品製造の完全デジタルトランスフォーメーションであるBioprocessing 4.0と次世代施設の基礎を確立する役に立ちます。PATを用いることで、リアルタイムのプロセスモニタリングが可能になり、プロセス理解、敏捷性、柔軟性が高まり、品質保証が改善します。
分析から得られる情報によりプロセス理解と製品品質が高まります
さらに最近では、PATでは通常、クロマトグラフィー/分光/質量分析センサーが使用されており、それらはアップストリームやダウンストリームの単位操作に統合されています。これらの技術は、プロセスのリアルタイムのモニタリング・制御ができるようにインライン、オンライン、またはアットラインで使用されます。これらのセンサーは、リアルタイムの情報を提供することで、タイムリーな調整、最適化、介入を可能にし、最終的にはプロセス理解を高め、製品品質を向上させることになります。
関連分野
カスタマイズ可能なバイオプロセス用汎用培地(CCM)製品は、モノクローナル抗体やワクチン、遺伝子治療用製品、細胞加工製品の上流製造工程の生産性を高めます。
Mobius® バイオリアクターシリーズには、ベンチスケール(2 mLと3 L)、パイロット製造、臨床製造、および...
Cellicon® セルリテンションソリューションでパーフュージョンプロセスを実現してより高い細胞密度を達成
関連ウェビナー
パーフュージョンプロセスにおけるCPPとCQAのモニタリングのためのラマン分光法の利用に関するウェビナー。
ラマン分光法を細胞培養培地調製の品質管理にどのように使用できるかに関するウェビナー。
アップストリームバイオプロセシングにおけるプロセス・品質データへのアクセスを加速するための自動化無菌サンプリングの利用に関するウェビナー。
アップストリームバイオプロセシングにおけるプロセス・品質データへのアクセスを加速するための自動化無菌サンプリングの利用に関するウェビナー。
関連資料
- Application Note: In-line Real-time Monitoring of CHO Cell Culture Process Parameters Using Raman Spectroscopy
Cell culture processes are complex and highly variable and yet only a handful of key parameters such as temperature, pH, and dissolved oxygen (DO) are typically controlled in real time.
- Application Note: Implementation of Raman Spectroscopy for In-line Monitoring of CPPs of CHO Cell Perfusion Cultures
This application note introduces a case study for the implementation of a Raman spectroscopy soft-sensor for in-line and real-time monitoring of critical process parameters (CPP) in mammalian perfusion cell cultures.
- Application Note: Seamless Integration of Glucose Control Using Raman Spectroscopy in CHO Cell Cultures
Process analytical technology (PAT) and quality by design (QbD) are used in the biopharmaceutical industry to ensure quality is designed into a process and to achieve innovative quality improvements.
- Article: Influence of Cell Specific Parameters in a Dielectric Spectroscopy Conversion Model Used to Monitor Viable Cell Density in Bioreactors
In the biopharmaceutical industry, the use of mammalian cells to produce therapeutic proteins is becoming increasingly widespread. Monitoring of these cultures via different analysis techniques is essential to ensure a good quality product while respecting good manufacturing practice (GMP) regulations.
- White Paper: Automated Aseptic Sampling for Accelerated Access to Process and Quality Data in Upstream Bioprocessing
The biopharmaceutical market is experiencing increased demand for new medicines, reduction of costs, and new product classes, which is driving the need for increased flexibility and cost control measures in manufacturing.
- Data Sheet: MAST® Autosampling Solution
Current off-line sampling methods often present challenges related to sample source contamination, inadequate sample traceability and delivery, lengthy experimental turnaround times, and inconsistent results.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
PAT専門家へのお問い合わせ
BioContinuum™プラットフォーム:未来のバイオ医薬品製造施設を実現します!