化学反応の設計と最適化
有機合成研究では、化学反応の設計および最適化は極めて重要です。反応パラメータ(触媒、pH、溶媒、温度または時間)を変化させることで、特定のアウトプット(コスト削減、純度、選択性または収量)が達成されます。化学反応の最適化では、実験を実行する時に使用する合成ツールに、柔軟性、正確性および再現性が求められます。化学反応の設計では、市販の出発物質から目的の分子に至る合成経路を構築することに注目します。「逆合成アプローチ」は一般に取られる方法で、鍵となる重要な結合を構築することに焦点をあてます。工程を単一の反応ステップに細かく分け、出発物質から順方向に進めるのではなく、目的の分子から逆に検討を進めます。これらの合成ルートを作るため、多くの化学者は反応に関する幅広い知識に頼りますが、現在では、 SYNTHIA™のようなソフトウェアツールの力を借りて、検索条件に照らして既知および新規の化合物合成に関するオリジナルルートが簡単に分析できるようになっています。
反応の最適化には、いくつかの実験手法を用いることができます。試行錯誤法、すなわち1度に1つのパラメータを使うアプローチでは、ある実験結果を記録する際に、パラメータの1つのみを変え、残りのパラメータは全て一定に保ちます。一連の反応は最適条件が決定されるまで実施されます。そして次に別の変数を選択し、すべての入力値が探索され、一連の最適入力値が立証されるまで、その過程を繰り返します。
多変数法、すなわち「実験計画」のアプローチでは、最適条件をより効率的に見つけるため、因子を最低値から最高値まで同時に変化させます。同じ実験セットにおいて、様々な組合せが実行されます。低~高値の因子の間で追加実験を行い、固有の変動を決定します。立方体中に値をプロットすることで、それら因子とその反応との関係を図示できます。この最適化過程を成功させるには、体系的方法および管理した枠組みで反応を実施することにより、再現性に注意を払わなければなりません。
目的分子を実際に合成できる経路が見つかった後、各化学反応を最適化し、産物をより良く、より速く、またより効率的に作るため、さらに無数の追加時間を入力します。化学反応設計の最適化方法を利用することで、より迅速に科学的ブレークスルーを達成することができます。
図1反応最適化表
関連技術資料
- Molecular sieves are crystalline metal aluminosilicates having a threedimensional interconnecting network of silica and alumina tetrahedra. Natural water of hydration is removed from this network by heating to produce uniform cavities which selectively adsorb molecules of a specific size.
- In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.
- A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
- All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form.
- KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
- すべて表示 (127)
関連プロトコル
- 実験手法を改善して質の高い結果を得るために、研究実験用ガラス器具の適切な洗浄方法を学びましょう。汚れたガラス器具を使用してしまうと、他の実験操作を丁寧に実行しても誤った結果が生じる可能性があります。
- Acetylene chemistry has been and remains an important constituent element of molecular sciences. Its potential and widespread applications extend from organic synthesis through materials science to bioorganic chemistry. Some examples are enediynes (DNA-cleaving agents), ‘click chemistry’ tools and building blocks. Consequently, it triggers a demand for efficient syntheses of alkynes.
- 飽和含窒素複素環ビルディングブロックまたはSnAP試薬は、二環およびスピロ環構造を含む中員環飽和含窒素複素環の簡便な合成において重要性を増しています。SnAP試薬は安定で、容易に使用可能であり、幅広い利用可能な芳香族、複素芳香族、脂肪族、およびグリオキシル酸のアルデヒドと組み合わせることが可能です。
- A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
- Bodeグループは、アルデヒドやケトンとのクロスカップリング反応によりさまざまな含窒素複素環を単工程で合成可能なSnAP(Stannyl (Sn) Amine Protocol)試薬を開発しました。
- すべて表示 (14)