ポリエチレングリコール(PEG・PEO)
ポリエチレングリコール(PEG)は、ポリエチレンオキシド(PEO)またはポリ(オキシエチレン)(POE)としても知られる、合成、親水性、および生体適合ポリエーテルです。通例では、分子量が20,000未満の材料はPEGと呼ばれ、20,000以上の分子量の場合はPEOと呼ばれます。これらのポリマーは、水だけでなく、エタノール、アセトニトリル、トルエン、アセトン、ジクロロメタン、ヘキサン、クロロホルムなどの多くの有機溶媒にも溶解します。
PEGの用途
PEGは無毒であり、バイオコンジュゲーションや表面改質用途、生物医学研究、薬物送達、組織工学、さらには食品・化粧品業界などで汎用されています。分子へのPEGポリマー鎖のコンジュゲーションまたは非共有結合は、PEG化(PEGylation)と呼ばれています。PEG化は、生体適合性と溶解性、安定性および治療薬の薬物動態特性を強化することにより、標的化診断薬および薬物送達の安全性と有効性を改善することができます。PEGヒドロゲルは、薬物放出の制御、細胞培養用足場、再生医療、創傷治癒、組織工学などで広く使用されています。
PEG誘導体・PEGリンカー
幅広い分子量、末端官能基、反応性およびポリマー構造を持つ、特性の制御されたPEG製品を多数提供しています。
- ヘテロ二官能性PEG
- ホモ二官能性PEG
- 単官能性PEG
- PEGデンドリマー・マルチアームPEG
- PEG共重合体
- GPC用PEG標準物質
- PEG・オリゴエチレングリコール
- ポリエチレンオキシド(PEO)パウダー
- 高オリゴマーPEG
PEG製品に関するより詳細な情報(4つの一般的特性、主要な用途、関連製品など)については「Polyethylene Glycol (PEG) and Polyethylene Oxide (PEO) Brochure」をご覧ください。
関連製品資料
- Article: Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation
シグマアルドリッチでは、効率的なPEG化のための各種PEG化試薬を幅広く取り揃えています。
- Article: PEG Selection Guide
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
- Tech Spotlight: Degradable Poly(ethylene glycol) Hydrogels for 2D and 3D Cell Culture
ポリエチレングリコールは入手が容易で、簡便に修飾が可能なポリマーであり、組織培養用2次元、3次元の足場をはじめとするヒドロゲルの作製に広く使われています。
- Tech Spotlight: Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation
ポリエチレングリコールは入手が容易で、簡便に修飾が可能なポリマーであり、組織培養用2次元、3次元の足場をはじめとするヒドロゲルの作製に広く使われています。