Merck
ホームApplications細胞培養・細胞培養解析細胞解析イメージング解析・ライブセルイメージング
イメージング解析・ライブセルイメージング
暗い背景に、ピンク色の構造物のネットワークに囲まれた、青色の核を持つ複数の細胞を示す顕微鏡画像。細胞成分の複雑な詳細が強調されている。
ライブセルのイメージングと解析により、科学者は動的な細胞事象をリアルタイムで調べて、生物学に対する独自の洞察を得ることができます。これらの手法は、PCRや、細胞事象をスナップショットとして解析するフローサイトメトリー、免疫細胞染色、抗体による組織染色とは対照的です。今日、カメラやライブセル蛍光色素、蛍光タンパク質、動画圧縮、タイムラプス顕微鏡観察技術の向上により、ライブセル、細胞間相互作用、および細胞内プロセスを驚くほど詳細かつ忠実に視覚化し、解析できるようになっています。   
Something went wrong, please try again.
注目のカテゴリー
Duolink<sup>™</sup> 近接ライゲーションアッセイ(PLA)技術。左は、赤と青の相互作用でタンパク質の構造を表した図。右側の蛍光顕微鏡画像は、青く染色された核と緑色の細胞質構造からなる細胞景観を示し、赤い矢印で示されたタンパク質間相互作用が強調されている。
Duolink近接ライゲーションアッセイ
Duolink 近接ライゲーションアッセイ(PLA)技術は……
製品の購入
Cell Comb™スクラッチアッセイにおける細胞遊走の顕微鏡画像
細胞遊走・浸潤アッセイ
in vivoでの細胞挙動を模倣する私たちのアッセイをご検討ください。移動、侵襲、ボイデンチャンバー、および……
製品の購入
ターコイズ色の背景に青とピンクの色調で鮮やかに拡大表示された細胞構造の画像を表示するコンピューターのモニターの前に置かれた、色付きのインジケーターが付いた透明なプラスチック製装置を持つラテックス手袋をはめた手のクローズアップ。
CellASIC® ONIX2 Microfluidics
CellASIC® ONIX2 Microfluidic Systemは、哺乳類、酵母、および細菌細胞のライブセルイメージングおよび解析のための細胞培養環境の正確な操作を可能にする、パワフルな自動プラットフォームです。
製品の購入
この画像には、MLabにいる2名の科学者と背景のバイオリアクターが見られる。
細胞培養培地・バッファー
さまざまな細胞株およびアプリケーションのための標準、複合および特殊細胞培養培地。カスタム培地作成に用いるスターティングバッファーおよび添加物もご用意しています。
製品の購入
ライブセルイメージングシステム
細胞の複雑な構造や挙動は、さまざまな手法で視覚化できます。静的解析では、細胞を固定処理して染色しますが、細胞を死滅させて、その時点における細胞状態をとらえることが必要となります。静的手法は一部の用途には適していますが、細胞活性に関する洞察を提供するものではありません。動的なライブセルアプローチでは、従来の染色なしで、ライブセルの構造、挙動、または組成を容易に視覚化できます。これらの動的手法は、in vivo条件を模倣する必要のある用途や、薬物スクリーニングの予測アッセイの開発に最適です。
ライブセルイメージングシステムでは、哺乳類、細菌、および酵母細胞の長期研究を可能にする、高度な光学機能と環境制御、および各種の試薬が使用されます。マイクロ流体を採用した培養およびイメージングシステムにより、細胞への物理的ストレスを制限しながら、流量、気体混合物、温度などの培養微小環境を正確に制御できます。ライブセルのイメージングと解析は、低酸素症、細胞遊走、3D細胞培養、細胞骨格動態、タンパク質輸送など、さまざまな用途に適しています。高度なシステムは、培養条件、処理の管理と中止、イメージング間隔を自動化して、静止画または動画データとして表示される画像を作成します。
ライブセルイメージング試薬
ライブセルイメージング用の培地とサプリメントは、タイムラプス実験中に光による細胞損傷から細胞を保護するように設計されています。これらの試薬はまた、自家蛍光と光退色を抑制するように処方されており、ライブセル蛍光イメージングの画質を劇的に向上させます。
ライブセルの動的プロセスを研究するための、さまざまなライブセル染色色素が提供されています。ライブセル蛍光オルガネラ色素は、細胞膜、核、細胞質、ミトコンドリア、リソソーム、小胞体(ER)、ゴルジ体、細胞骨格タンパク質などの特定のオルガネラを、細胞毒性を増加させることなく選択的に染色することができます。ライブセルイメージングの対比染色としてのオルガネラ色素は、機能研究にも役立てられています。
GFPとRFPを備えたバイオセンサーを使用すると、特定のタンパク質とライブセル内のそのタンパク質の細胞内位置を、蛍光顕微鏡またはタイムラプス動画キャプチャのいずれかによって検出できます。レンチウイルスベクターシステムは、細胞内の遺伝子や遺伝子産物の導入によく使われるツールであり、化学物質ベースのトランスフェクションに勝る多くの利点があります。細胞透過性のライブセル色素は、細胞小器官の検出のほかに、アポトーシスの検出や、細胞生存率、細胞健全性、低酸素症、活性酸素種の研究、カルシウムインジケーターイメージング、神経細胞または幹細胞実験などの用途にも利用されています。
青い文字の文書を表示するコンピューターのモニターを描写したイラストで、左側に実験用ガラス器具、右側に小さな緑色の植物が描かれ、すべてターコイズブルーの背景に配置されている。
詳細はこちら
データシート、証明書、技術資料については文書ライブラリをご利用ください。