Merck
代謝物ライブラリー
実験室でバイオレット溶液を使用し、代謝物ライブラリーキットのディープウェルトレイに試料を追加するマルチピペットのクローズアップ写真。
代謝物ライブラリーと混合物
代謝物ライブラリーと混合物は、メタボロミクスの検査と分析、主にMSおよびNMRでの代謝物の特定と定量、機能的細胞アッセイ、表現型スクリーニングにおいて、何百もの代謝物と同定するための便利なソリューションとなります。メルクの製品ポートフォリオ:
  • 定量、疾患関連代謝物の研究、LC-MSにおける品質管理サンプルなど、さまざまな研究目的にすぐに使用できる標準混合溶液。
  • IROA Technologiesが、多数のさまざまなクラスの代謝物を含む代謝物ライブラリーを、それぞれ96ウェルプレートに個別にプレーティング。各ライブラリーには、ユーザーマニュアル、プレート マップ、および内部ライブラリを構築するためのデータ抽出、操作、および保存用のMLSDiscoveryTMソフトウェアが含まれています。
  • 解糖/糖新生キット、ペントースリン酸キット、TCAサイクルキット、尿素サイクルキットなどの主要な代謝経路を網羅する、小分子代謝物のライブラリーおよびキット。
標準物質の代謝物ライブラリー
IROA Technologiesが提供するメルクの代謝物ライブラリーのコレクションには、幅広い代謝物クラスが含まれており、それぞれが96ウェルプレートに個別に配置されています。これらの高純度(>95%)化合物は、ポリプロピレン製96ウェルプレート7つに入った便利な状態で提供され、各ウェルには乾燥重量で5 μgが含まれています。代謝物は標準物質として使用でき、個別にまたはプールして注入できるため、一度の注入で複数の混合物を分析できます。 
お客様の研究ニーズをさらに満たすため、各プレートを個別に注文することも可能です。
Loading
TRUQUANT酵母エキスワークフローキット
TruQuant酵母エキスワークフローキットは、わずかな生体試料中の数百種類の生化学物質を、同時に、正確に、生物学的に測定するためにデザインされた高度な定量システムです。TruQuantワークフローキットは、ソフトウェアソリューションと500を超える複雑な内部標準の包括的なセットを組み合わせて、イオン化の非効率性とマトリックス効果に関連する問題に対処します。このアプローチにより、抑制を補正したデータが得られ、さまざまなプラットフォームで一貫した定量的結果を確実に得ることができ、検証済みの化合物の特定が容易になり、機器の継続的な品質保証/品質管理が可能となります。