保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The CD cell-degradable crosslinker is composed of matrix metalloprotease (MMP)-cleavable peptide (Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala), which allows cells to spread and migrate by secreting matrix metalloproteases (MMP1, MMP3, MMP7 and MMP9).
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution (TRUEENZ-500UL) is used to dissolve dextran polymers for easy recovery of chemically fixed or live cells for post-culture analyses including RT-PCR, western blots and other molecular biological studies.
アプリケーション
特徴および利点
- Slow gelling (takes 2.5 minutes to 6 minutes, depends on gel stiffness)
- Flexibility in modulating gel stiffness
- Contains MMP-cleavable crosslinker
- Allow cell recovery and post-culture analyses
- Cell inert hydrogel (if not customized with RGD peptide)
構成
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
TrueGel3D®は、より生理学的な培養条件のために天然の細胞外環境を模倣することを目的とした、3D細胞培養用の合成されたハイドロゲルプラットフォームです。
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
プロトコル
TrueGel3D™ is a chemically defined hydrogel for 3D cell growth, facilitating microchannel filling with slow gelation.
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation
関連コンテンツ
3D細胞培養用のTrueGel3D™キットでは、足場となるペプチドの濃度やゲルの硬さを最適化するための高度なプロトコルが利用できます
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.