漏出液の吸収
ガラス製ボトルまたはビーカーや試験管のような開放容器で作業するとき、化学物質の漏出事故が起こる可能性があります。このような事故は、漏出物質によっては、健康および安全性に大きなリスクをきたす可能性があります
Supelco® Chemizorb™吸収剤のような専用の吸収剤は、有害、危険性の高い、または不快な漏出液を除去するための素早く安全で環境にやさしい方法です。速効性のChemizorb™吸収剤は、化学的に不活性な多孔性の無機物または合成コポリマーで構成されており、素材自体の重量の最大400%の液体を吸収できます。
私たちは、個々のラボ要件に合致するように、さまざまな有害物質用の「オールラウンド」の吸収剤および「専門」の吸収剤など幅広い製品をご用意しています。
関連製品資料
- Brochure: Soak It Up
Supelco® Chemizorb® absorbents, you can clear away aggressive or unpleasant liquids quickly and safely.
- Brochure: Safety Inside
Daily safety, risk prevention and emergency help that meet your high expectations.