Merck
ホーム製品タンパク質生物学タンパク質サンプル調製細胞内分画・エンリッチメント・除去試薬
細胞内分画・エンリッチメント・除去試薬
細胞内分画法
細胞内分画、タンパク質エンリッチメントにより、プロテオミクス研究におけるタンパク質の同定および研究が可能になります。細胞、組織、細菌、植物などから得たサンプルを処理するためのさまざまなキットを取り揃えており、細胞内分画、タンパク質抽出、除去およびエンリッチメントに利用できます。 
オルガネラ分離キット
細胞内オルガネラの生合成および維持は、細胞生物学に不可欠です。その秩序の確立および維持には、タンパク質を合成し特定のオルガネラに局在化させ、個々のオルガネラを監視・制御する機構が必要です。ターゲットプロテオミクスによるプロファイリングは、オルガネラを濃縮してその内容物を分析することで、タンパク質パスウェイの機能と結び付けることが可能です。これらの試薬とキットを用いれば、機能を維持した状態のミトコンドリアや葉緑体などを濃縮することができ、オルガネラの完全性を判定するための付属キットも用意されています。
  • 小スケールまたは大スケールの分離のために特別に調製された抽出試薬と実証済み手順
  • タンパク質抽出、in vitroアッセイ、その他の研究用にインタクトかつ機能的な活性をもつオルガネラを分離
ProteoExtract®キット
ProteoExtract®キットなら、タンパク質抽出、多量の除タンパクから、タンパク質混合物の濃縮、干渉物質除去、タンパク質分解、リン酸化ペプチドの選択的捕捉、特定タンパク質クラスの選択的エンリッチメントに至るまで、プロテオミクス用サンプルのあらゆる前処理ステップをカバーできます。全キットが各種の方式に適合します。
  • 効率よく再現性の高いタンパク質抽出
  • プロテアーゼ阻害剤カクテルにより下流の分析結果が向上
  • プロテアーゼ無添加のBenzonase®ヌクレアーゼで核酸を分解し、スポット分解能を向上
  • 活性測定、ウエスタンブロット、1D/2D PAGE、質量分析などさまざまな用途に適した設計
  • 各種生体サンプルに最適化されたプロトコル
ProteoPrep®抽出・除去キット
ProteoPrep®キットおよび各抽出試薬により、細胞サンプルから標的またはすべてのタンパク質を抽出できます。各成分に含まれるタンパク質抽出物は、お客様の個別ニーズに合わせて最適化できます。還元試薬、アルキル化試薬により、2Dゲル上のストリーキングが少なく、スポットが収斂したタンパク質サンプルが調製できます。カオトロピック(不安定化)抽出試薬1点を用いて抽出手順を最適化されたお客様は、各キットの試薬を単品でご利用いただけます。
  • 画期的洗浄剤の調製
  • プレミックス可溶化溶液