Merck
ホーム製品化学・生化学試薬生化学試薬研究用キレート剤・還元剤
研究用キレート剤・還元剤
分子構造
メルクは、幅広く高品質なグレードのキレート剤と還元剤を生化学的研究に適したさまざまな形状で提供しています。
キレート剤は生物学的物質にみられ、有毒の可能性が高い重金属不純物の除去および細胞代謝の復元に用いられます。キレート剤は、金属イオンと2荷以上結合すると環状構造を形成し、結果として水溶性の安定した複合体となります。よく知られているキレート剤の例には、エチレンジアミン、EDTAおよびEGTAがあります。 
タンパク質生化学分析と酸化還元反応の両方を実施するには、還元剤を使用する必要があります。還元剤は、酸化還元化学反応において電子を提供します。一般的な還元剤には、DL-ジチオスレイトール(DTT)、ジチオン酸ナトリウム、DTE、TCEP、β-メルカプトエタノール(BME)およびニトリロ三酢酸(NTA)があります。
詳細はこちら
一般的なカテゴリー
研究におけるキレート剤
キレート剤は錯化剤として使用されます。これらは、バッファー成分、核酸/タンパク質分解抑制剤、酵素反応触媒、アフィニティークロマトグラフィーおよび細胞培養として、さまざまな化学的および生化学的分析に役立ちます。キレート剤は、代謝の平衡を保ち、貧血、がん、急性腎疾患、老化、神経変性疾患などの関連疾患を安定させる強力な治療薬です。工業試験、分析的試験、および実験室試験においては、これらの金属イオンキレート剤は、抽出剤、指示薬および金属分離剤として使用されています。
研究における還元剤
還元剤は、タンパク質精製、変性および可溶化などのプロテオミクス手法に使用され、特に遊離スルフヒドリル基の安定化およびタンパク質とペプチドにおけるジスルフィド(SH)結合の還元に有用です。タンパク質精製においては、バッファーの酵素安定剤として機能し、システイン残基酸化によって凝集を防ぎます。還元剤は生物学的抗酸化剤としても機能し、タンパク質酸化を防いでリボヌクレアーゼを変性させます。研究によれば、還元剤とキレート剤を併用すると、陽イオン性の重金属やヒ素のような陰イオン性の汚染物質も除去することが明らかになっています。