セルリテンション
柔軟性を高めながら生産性を高め、製造コストを削減しなければならないというプレッシャーの高まりにより、パーフュージョン培養への関心が改めて高まっています。パーフュージョン培養では、生産用バイオリアクターでの大容量培養の負担を軽減できる高密度な細胞培養が可能です。パーフュージョン培養は、設備投資を抑えながら容量生産性を高め、生産品質の一貫性を高めることで、製造柔軟性を高めます。
細胞密度、生産性、柔軟性の向上
Cellicon® セルリテンションソリューションで、アップストリーム生産性と製造柔軟性を高めながら、生細胞密度を大幅に向上。お使いのバイオリアクターとこのソリューションを組み合わせることで、使用済み培地を連続的に除去し、穏やかに多数の生細胞を保持して、アップストリームを強化できます。高まりつつあるより長い期間のパーフュージョン培養に対する需要に対応し、お客様が必要とする高い処理量とプロセス制御レベルが得られます。
Cellicon® セルリテンションソリューションを用いるシードトレインの強化が、製造柔軟性と収率を高めるためにどのように高い細胞密度を達成し、処理時間を短縮し、工程数を減らす役に立つのかをご覧ください。現行のアップストリームパーフュージョンプロセスにいかに簡単に統合できるかをご覧ください。
Cellicon® セルリテンションソリューションの主な利点
- より高い細胞密度を達成できるパーフュージョンプロセスを実現
- 信頼性と再現性の高いパフォーマンス
- ハイスループットでファウリングが少ない
- 包括的なモニタリングと正確な制御
- ベンチトップから製造スケールまで予想可能なリニアスケールアップ
- 使用、メンテナンスが簡単
ラボスケールの Cellicon®セルリテンションソリューションは、Cellicon® フラットシートシングルユースフィルターアセンブリと、お客様のパーフュージョン培養シードトレイン のニーズを満たすように設計されたコントローラーで構成されています。コントローラーには、直感的に把握できる配管と装置のダイアグラム(P&ID)が表示され、それによりユーザーは全プロセスパラメーターを即座に可視化できます。このラボスケールソリューションは、プロセス開発、スケールアップ・スケールダウンの操作に最適です。
プロセススケールのCellicon®セルリテンションソリューションには、Cellicon®フィルターアセンブリとMobius®セルリテンションシステム、ならびにBio4C ACE™ 制御ソフトウェアが含まれています。50、200、500、1000、および2000 Lのサイズで提供しているこの簡単に使えるソリューションは、予測可能な性能とリニアスケーラビリティを保証します。Bio4C ACE™ コントロールソフトウェアでは、手動処理ならびにレシピを介した自動処理が可能で、このソフトウェアにより、臨床プロセス・商用プロセスのニーズのための21 CFR Part 11とEudraLex Volume 4 Annex 11への順守が容易になりました。このソリューションは、あらゆるバイオリアクターに簡単に接続できます:すべてのCellicon®フィルターアセンブリはどのバイオリアクターバッグにもウェルディング接続でき、無菌コネクターを使用するオプションもあります。
関連製品資料
- Data Sheet: Cellicon® Filter and Controller
The benchtop Cellicon™ Perfusion Solution is designed to meet your perfused seed train challenges. It consists of a controller and a flat sheet cell retention filter with a single-use assembly running in tangential flow filtration mode. This easy-to-use solution increases perfusion process efficiency and provides real-time monitoring and control for reliable and consistent performance.
- Data Sheet: Cellicon® Cell Retention Solution for Process Scale
Embark on a journey of discovery as you delve into a wealth of technical insights and specifications, gaining a comprehensive understanding of the product's vast capabilities and unlocking its limitless potential.
- Cell Retention Technology and Specialized Cell Culture Media for Intensified Upstream Processing
This study demonstrates the use of a Cellicon® filter and controller in an N-1 perfusion process with Cellvento® 4CHO-X expansion medium as compared to a control seed train using shake flasks
- Reproducible Scaling of a Cell Retention Filter Using the Cellicon® Cell Retention Solution
This page describes the design attributes of the Cellicon® Filter Assembly and how they simplify process scale-up.
- Operational and Financial Advantages of Cellicon® Cell Retention Solution in an N-1 Perfusion Process
The following study compares the process economics of an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale using our Cellicon® Cell Retention Solution versus a commercially available cell retention device
- Performance Guide: Cellicon® Perfusion Solution
Process Recommendations and Scalability Strategies for Optimization of Perfusion Cell Culture with the Cellicon® Cell Retention Solution
- Application Note: Evaluation of Novel Cell Retention Technology and Cell Culture Media for N-1 Perfused Seed Train
This study was designed to evaluate new technologies and explore the benefits of process intensification in an N-1 perfusion application. It used the Cellicon™ perfusion filter and controller, as well as the Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium during cell expansion. The products were evaluated based on the metrics of cell growth, viability, titer, nutrient quantities, and product quality.
- Data Sheet: Bio4C ACE™ Control Software
This data sheet outlines the features and benefits of Bio4C ACE™ software.
- White Paper: Upstream Intensification – Enabling Perfusion Processes with Cell Retention Technologies
In this white paper, we explore perfusion processes and how they are becoming a viable solution that can be used to address today’s processing challenges by increasing speed, reducing plant footprint, and improving productivity without compromising product quality.
- White Paper: A Cost Analysis and Evaluation of Perfused Seed Train Scenarios Through Process Modeling
This white paper describes process modeling and comparison of process economics for a conventional upstream process and three perfused seed train alternatives in combination with either a conventional fed-batch bioreactor or high-seed fed-batch bioreactor.
ハイライト
パーフュージョン培養操作で高い細胞密度を実現するのにCellicon® フィルターとコントローラーがどう役に立つのかをご覧ください。
Cellicon® パーフュージョン培養ソリューションがどのように機能するのかをご覧ください。工程管理が最適化されたシードトレイン強化のための優れたパーフュージョン培養ソリューション。