Merck
成長因子・サイトカイン
このカラフルな模式図は、VEGFファミリーの相互作用、細胞内シグナル伝達タンパク質および細胞膜が関与する細胞シグナル伝達経路を表している。VEGFの受容体結合、Neuropilinのアシストおよびアクチン重合に至る下流の経路を示している。
サイトカインおよび成長因子は、細胞および核の機能を調節するための細胞内情報伝達を媒介するメッセンジャー物質です。これらの可溶性メッセンジャーは、細胞表面の受容体に結合し、これにより膜貫通型および細胞内のシグナル伝達カスケードが開始されます。成長因子受容体およびサイトカイン受容体の多くは、Gタンパク質を介して膜結合型ホスホリパーゼC(PLC)ならびにタンパク質チロシンキナーゼ(PTK)と結びついています。タンパク質キナーゼの活性化により他の細胞タンパク質がリン酸化され、このリン酸化は細胞内の機能プロセスを調整するか、核内事象を調節するタンパク質キナーゼカスケードの1つのステップの構成要素となります。
詳細はこちら
成長因子とその受容体
サイトカイン
HumanKine®成長因子およびサイトカイン(日本国内取扱いなし)
関連製品資料
1 / 2 ページ
IL-1(インターロイキン-1)は、細胞培養で用いられる数多くのインターロイキンのひとつである
IL-1(インターロイキン-1)は、細胞培養モデルで用いられている数多くの炎症性サイトカインのひとつである
成長因子は、通常、機能的特性あるいはその因子が調節する細胞の種類やプロセスなどの要素に基づいて”ファミリー”に分類されます。例えば、上皮成長因子(EGF)は一般的に上皮細胞に影響を及ぼしますが、血小板由来成長因子(PDGF)は結合組織に多くみられる線維芽細胞に主に作用します。しばしば成長因子と比較されますが、サイトカインは免疫反応を組織化するシグナル伝達機構において中心的役割を果たしています。免疫系での作用以外に、サイトカインは細胞増殖、走化性やアポトーシスにも関与すると考えられています。サイトカインと成長因子は、その構造と作用機序がやや類似しており、いずれも特定の細胞表面受容体に結合し、これらが結合する受容体には構造的な相同性が見られます。
その他の成長因子、サイトカインおよびケモカインには、細胞障害および疾患の発症機序との関連性が知られており、このことはこれらの物質の幅広い生物学的プロセスにおける重要な機能を考慮すれば、驚くべきことではありません。私たちは、創薬における標的の同定および検証用の阻害剤、アゴニストおよびアンタゴニストを複数取り揃えています。成長因子およびサイトカイン研究において一貫した細胞シグナル伝達の結果を得るために、私たちの高品質の組換えタンパク質をお試しください。
成長因子とその受容体
チロシンキナーゼ型受容体を活性化する成長因子には、上皮成長因子(EGF)、線維芽細胞成長因子(FGF)、血小板由来成長因子(PDGF)、神経栄養因子、血管内皮細胞成長因子(VEGF)およびインスリン様成長因子(IGF)が含まれます。これらのリガンドにより活性化される受容体チロシンキナーゼには、以下が含まれます。
  • EGF受容体(EGFR):上皮成長因子ファミリー(Her-2/ErbB-2を含む)のメンバーは、腫瘍細胞増殖、腫瘍生存率増加、血管形成および転移拡散に関連しています。
  • FGF受容体(FGFR):線維芽細胞成長因子ファミリーは、胚細胞の増殖、遊走、分化および生存に関連しています。成体で、FGFRは組織の修復や損傷に対する反応において機能しています。
  • PDGF受容体(PDGFR):血小板由来成長因子受容体は、さまざまな酵素、転写因子、およびアダプター分子を活性化します。PDGFは、胚発生、創傷治癒および組織中の間質液圧の調節において重要な役割を果たしています。
  • Trk:細胞表面タンパク質のチロシンキナーゼファミリーは、ニューロトロフィンの受容体として作用するチロシンキナーゼです。Trkは、ニューロンの生存、軸索および樹状突起の成長、軸索誘引ならびにシナプス可塑性を媒介しています。
  • VEGF受容体(VEGFR):血管内皮細胞成長因子受容体ファミリーのメンバーは、血管内皮細胞の増殖、血管形成、脈管形成および胎児血管系の構築にそれぞれ関与するチロシンキナーゼ型受容体です。
サイトカイン
成長因子と同じく可溶性のシグナル伝達分子であるサイトカインは、不可欠な生物学的プロセスを誘導または制御しています。炎症促進反応および抗炎症反応の誘導における役割以外に、サイトカインは免疫細胞および非免疫細胞の活性化、分化、増殖または遊走を制御している可能性があります。
HumanKine®成長因子およびサイトカイン(日本国内取扱いなし)
私たちはHumanKine®の成長因子およびサイトカインを提供できることを誇りに思います。効率の高いヒト細胞ベースの技術で開発されたこれらの高純度試薬は、炎症、がん、幹細胞および抗体開発に関する重要な研究アプリケーションのための素晴らしい選択肢です。
HumanKine®成長因子の特長は以下のとおりです。
  • HEK 293細胞で製造
  • さまざまなアプリケーションで使用できるアニマルフリーの組換えタンパク質
  • ヒトと同じ糖鎖付加反応および翻訳後修飾パターンを示すことが知られている