塩類
私たちはその多種多様な塩類を応用分野に合わせて3種類のポートフォリオブランドに分類しています:
- 分析化学用のSupelco®製品
- 研究から製造用までのSigma-Aldrich®製品
- 医薬品・バイオ医薬品製造用のSAFC®製品
それぞれのポートフォリオブランドは多種多様な容量、包装材料で提供されており、提供される関連文書も異なります。
機器分析用高純度塩類
HPLCとLC-MS分析におけるバックグラウンドノイズと信号抑制を最小化するため、私たちは幅広い範囲のLiChropur™高純度塩を提供しています。これらの塩類は、品質管理部門が実際のアプリケーションに則したテストを行い、お客様の期待に沿うよう努力しています。
また、お客様のデリケートな分析向けに、純度が99.99%から最大99.9999%のSuprapur® 高純度塩類を提供しています。機器分析におけるサンプル調製用のSuprapur®高純度塩類は、厳しい条件下で、最新式の製造および結晶化技術を使用して製造されています。ISO 9001準拠の品質管理により、Suprapur®塩類はバッチ間の優れた一貫性を保証します。各製品について、詳細な不純物プロファイル情報を含むバッチ固有の試験成績書(CoA)を提供しています。
古典的分析手法用塩類
古典的分析手法用の幅広い範囲の塩類を2つの品質グレードEMSURE®とEMPLURA®に分類して提供しています。私たちの塩類は、主にドイツ・ダルムシュタットにある施設において厳密な管理下で製造されています。プレミアムグレードEMSURE® の塩類は、卓越した分析純度であるため、定性的・定量的無機分析のいずれにも最適です。大部分はISO、ACS、Reag.Ph Eurなどの国際規格を満たすか、それ以上の性能を有します。また、詳細な分析証明書とさらに有用な資料を提供しています。したがって、すべての品質管理ラボは、これらの試薬の国際的に合格していることと分析ラボ監査のセキュリティの両面からの恩恵を受けることができます。さらに、EMPLURA® グレードの塩類は、ラボ作業における調整および基本的なアプリケーションにも使用されています。EMPLURA® グレードの塩類は、最も一般的なパラメータの仕様と利便性のあるパッケージサイズなので、非常に有用です。
研究・製造用高品質塩類
Sigma-Aldrich® 塩類は研究と製造に対応できる大部分のグレードをカバーしており、試薬グレードから革新的なRedi-Dri™ 無水塩や99.99%を超える高純度の結果を得た金属の塩に至るまで広範にカバーします。これらの製品は豊富な実績を持つ高品質標準製品であり、次のようなアプリケーションで使用できます:高品質バッファ、化学合成、分離、精製、抽出、日常的に使用するアプリケーションのための研究や製造方法。Sigma-Aldrich® はお客様の毎日のニーズに応えるべく、信頼できる塩類を研究用からバルク製造用まで幅広くお届けします。
医薬品・バイオ医薬品製造用の製品
規制要件が強化され続けている中、本当に重要なことに焦点を合わせる重要性がますます高まっています:製品通して品質を維持し、正しいパートナーを得ることが重要です。
私たちは開発からスケールアップ、製造に至るすべてのステップでお客様をサポートします。このサポートにはプロセスの最適化から規制への対応サポートも含まれます。医薬品・バイオ医薬品製造用の高品質製品群であるSAFC® ポートフォリオは厳格な品質管理に合格し、該当するcGMPガイドラインにしたがって製造されています。
Emprove® プログラムの一環として、私たちが提供する原材料には包括的ドキュメントが提供されます。この資料を参照することにより、医薬・バイオ医薬製品の規制への対応が容易となり、サプライチェーンの完全な把握とリスク軽減につながります。