Merck
電子化学品・エッチング剤
各種電子部品を持つ集積回路のイメージ
特殊化学製品は、変化し続けるエレクトロニクス産業に対応して、電子部品やデバイスの技術的性能やコスト効率を向上させるために使用されています。半導体デバイスの製造には、洗浄、エッチング、フォトリソグラフィー、化学的・機械的平坦化、ウェットプロセスなど、高度に制御された一連の複雑な工程が必要です。半導体技術の複雑化に伴い、工程数や材料層も増加しています。  
詳しくはこちらをご覧ください。
集積回路、プリント基板、シリコンウェハ、パッケージ、フラットパネルディスプレイなどの電子製品の製造工程のためのelectronic gradeの高品質電子化学品を提供しています。
  • 電気めっき・無電解めっき溶液
  • エッチング液
  • 超高純度酸
  • カルボラン
  • フッ化物
  • 特殊ガス
  • ドーパント
  • 半導体グレード溶媒
  • 単結晶基板
金、ニッケル、銀、亜鉛用の無電解めっき溶液や、低応力でピンホールフリーのニッケル、インバー(ニッケル鉄合金)、銅のための電解めっき溶液を取り揃えています。
エッチング液は下層を損傷することなく基板を除去し、アルミニウム、銅、金、クロム、タングステン、タンタル、セラミックフィルムを選択的にエッチングするように調合されています。以下の特長があります。
  • 安定したエッチング速度を制御可能
  • 多様なフォトレジストに適合
  • 最小限のアンダーカット
  • 最小限の残留物
高性能・高純度エレクトロニクスのための電子化学品および電子材料製品をご用意しています。