正確な廃水分析のための濁度測定ソリューション
濁度計は、液体の濁りや曇りを測定するための装置です。この測定は、液体中の粒子により反射される光強度を評価することにより達成され、水や液体の全体的な品質の簡単な目安が得られます。
濁度は、溶液、飲料、水、廃水などのあらゆる液体の中にある総懸濁物質の重要な尺度です。ラボ分析か現場分析かにかかわらず、メルクが提供する濁度計では、卓越した精度と信頼性が得られます。バッテリー駆動式のポータブルTurbiquant™ 1100シリーズは、IRまたはタングステンランプで利用でき、EUとUSの両方の規制の特定要件を満たすように設計されています。
セクションの概要
製品
Turbiquant™ 1100 IR濁度計
Turbiquant™ 1100 IR濁度計は、現場での測定に最適なソリューションです。頑丈な防水ハウジングに入っており、EN ISO 7027に準拠した標準測定法に使用される860 nm波長のIR-LED(赤外)光源を備えています。数秒以内に濁度(NTU/FNU)を迅速に測定でき、卓越した利便性と精度が得られます。それぞれのTurbiquant™ Calibration Standard Setを使用して簡単に校正できます。
Turbiquant™ 1100 T濁度計
包括的な液体分析には、タングステンランプを備えたTurbiquant™ 1100 T濁度計が優れた利点をもたらします。現場において迅速かつ正確な結果が得られるこの装置は、あらゆる試験条件に対応できる防水ケーシングと頑丈な携帯用ケースを備えています。USEPA 180.1に準拠したこの濁度計は、環境規制を満たすための信頼できる選択肢です。
すぐに使えるTurbiquant™ Calibration Standards
メルクのTurbiquant™ calibration standardsは、安定性と使いやすさの面で比類がなく、保存期間は12カ月以上、完全無毒性です。このシリーズの全製品は、USEPA法180.1に準拠した一次校正標準として認識されており、EN ISO 7027:1999に基づく代替使用二次標準として認められています。すぐに使えるかたちで供給されるこれらの標準物質は、USEPAに推奨されるように、迅速で再現性のあるインデックス作成のためのインデックスリングが同梱されています。
卓越した精度
メルクの濁度計は、さまざまなNTUレベルにわたり、以下のように卓越した精度を提供します。
- 10 NTU ± 1%
- 100 NTU ± 1%
- 1,000 NTU ± 1%
- 1,750 NTU ± 2%
- 10,000 NTU ± 2%
USEPA法180.1に準拠した一次校正標準として引用されるAMCO-AEPA-1™ Microspheresは、精度と信頼性において業界最高水準を満たしています。