Merck
吸収剤・吸着剤
吸着剤や吸収剤は、液体や気体の物質を取り扱う際に不可欠です。空気や水の浄化に使われる活性炭などの吸着剤は、分子を引き付けてその表面に保持しますが、ソーダ石灰などの吸収剤は、物質をその内部構造へと引き込んで気体や液体を吸収します。どちらの種類も、さまざまなプロセスに不可欠です。実験結果の純度と完全性を確保し、物質を精製し、不純物を除去し、溶媒や試薬の品質を保持して、最終的には分析結果の正確さと信頼性を高めます。
セクションの概要
関連性で並べ替え
1~20/81を表示
表示を変更する
1~20/81を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
1~20/81を表示しました。
活性炭吸着剤
吸着剤としての活性炭は、大きな内部表面積を持つため、気体や液体の吸着、脱色、浄化、ならびに触媒担体に広く使用されています。さまざまな用途に適しており、粉末活性炭(PAC)は充填が容易で、粒状活性炭(GAC)は気体が関与する抵抗の低いプロセスに適しています。多孔質でスポンジのような構造を持ち、優れた吸着能力を持つこの汎用性の高い物質は、化学、飲食料品、環境保護の業界において不可欠です。松の木や鉱炭などの天然物質から作られる活性炭は、多様な用途に適した持続可能な選択肢です。
ソーダ石灰 CO2 吸収剤
ソーダ石灰は、大きな内部吸収表面積と少なくとも25%の容量を有しており、空気や気体からCO2 を効果的に吸収します。研究室や技術施設におけるあらゆる規模の吸収装置に適しています。さらに、一部の製品ではCO2 吸収中に変色する指示薬が入ったソーダ石灰が使用されており、CO2 を環境中に戻すことなく確実に効率的なモニタリングを実施できます。
水吸収管
水給水管は、試薬や溶媒を乾燥した状態に保つために利用され、特にカールフィッシャー滴定などのプロセスや、分注システムからの溶媒を取り扱う際に使用されます。また、消耗の程度を表示するため、充填物の中にはインジケーターも備えています。