mAbの特性解析・品質管理
医薬品の安全性と有効性を確保するためのカギ
モノクローナル抗体(mAb)の特性解析と品質管理は、mAbの有効性と安全性を確保するために欠かせません。HPLCや質量分析などの分析法は、凝集、チャージバリアント、翻訳後修飾(PTM)などのさまざまな性質を評価するために非常に重要です。メルクが幅広くご提供する製品は、品質と有効性を維持するためのmAbの詳細な分析と評価をサポートします。
モノクローナル抗体のペプチドマッピング
メルクは、モノクローナル抗体ワークフロー全体にわたりペプチドマッピングと重要品質特性評価で不可欠な高品質製品を幅広く取り揃えています。
ペプチドマッピングには、高いシーケンスカバレッジを確保するために高効率逆相クロマトグラフィー(RPC)カラムが必要です。メルクは、ペプチドマッピング用に設計されたワイドポアRPCカラム を取り揃えています。
メルクは、SILu™Mab 安定同位体標識ユニバーサルモノクローナル抗体など、質量分析試験アプリケーション用のmAb、未変性タンパク質、ペプチド、アミノ酸の標準品と認証標準物質 をご提供しています。
タンパク質消化を促進するために各種プロテアーゼ、切断剤、消化バッファー・キットを幅広く取り揃えています。
- Low-Artifact消化バッファー は、LC-UV-MSによるペプチドマッピング前の治療用タンパク質・抗体の消化用に最適化されています。
- 組換え型トリプシン は、アルギニン残基とリシン残基のカルボキシル基側で特異的にペプチド結合を加水分解し、溶液内消化またはゲル内消化および質量分析によるペプチドマッピング用に組成されています。
- メルクのSOLu-Trypsin Rapid Digestion Kit は、プロテオミクス用のタンパク質消化のための迅速かつ効率的な方法です。
- Lys-c (lysyl-endopeptidase) は、リシン残基のカルボキシル基側でアミド結合を加水分解します。
関連分野
ペプチドマッピングに特化して設計されたメルクのワイドポアRPCカラムをご覧ください。
質量分析試験アプリケーション用の標準品と認証標準物質
タンパク質消化を合理化して最先端の分析と特性解析を実現しましょう。
関連資料
- A Comparison of Superficially Porous Particle-based Column Chemistries for Peptide Mapping
This application note compares three different column chemistries from the BIOshell™ line of columns with superficially porous particles to evaluate their performance in peptide mapping.
- Quality Attribute Determination of Monoclonal Antibodies
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
- Peptide Mapping LC-MS/MS Analysis Workflow for Adalimumab
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- Teriparatide Peptide Mapping Analysis by LC-UV-MS
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
- Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超純水・純水製造装置
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超純水・純水製造装置は、安定した水質の超純水および純水を供給します。この装置は、直感的な操作ができ、お客様のラボのサステナビリティの目標をサポートします。
関連ウェビナー
不純物や汚染を予防することによりLC-MS分析における高い品質と高い感度を実現して維持する方法をご覧ください。
ヒトや動物の血清中のモノクローナル抗体やタンパク質を定量するためのシンプルでハイスループットな方法をご覧ください。
mAbのボトムアップ解析のためのヒントや高選択的HPLC法におけるカラムケミストリーの役割についてご覧ください。
メルクの製品・サービス