Merck
ホーム製品分子生物学・機能ゲノミクス遺伝子編集・機能ゲノミクス
遺伝子編集・機能ゲノミクス
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、ゲノム工学、ゲノム調節の製品・サービスの包括的なパッケージを提供しています。私たちの包括的ポートフォリオは、発見から橋渡し研究を経て治療効果に至るまで、お客様のあらゆる研究ステップをサポートします。  
完全にカスタマイズが可能な製品により、単一遺伝子をターゲットにすることも、全ゲノムをスクリーニングすることもできます。CRISPRまたはZFNを用いた編集ツールでは、CRISPRa/iまたはRNAiによる発現の調節や、全ゲノムスクリーニングの実施が可能なため、科学的好奇心のほかにお客様を制限するものはありません。350年以上にわたって技術的リーダーシップを発揮し、Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、極めて広範な専門技術・知的財産を提供してお客様を成功に導きます。
画像は、柔らかい雲のような背景にデジタルで描かれたDNA二重らせんを示しており、1つのセグメントがピンク色で強調されている。DNA鎖の外観は結晶状で、ピンク色のハイライトにより特定の遺伝子または変異として注目される。白とグレーの陰影により幻想的な雰囲気が作り出されている。
CRISPR・遺伝子編集
数十年に及ぶ遺伝子編集の経験と、CRISPRおよびZFNの技術特許の卓越したポートフォリオを有するSigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、初期段階の探索から橋渡し研究まで、全ワークフローにおいて極めて高品質の試薬を提供します。ターゲットのノックアウト、ノックイン、ノックダウン、または過剰発現のいずれが目的であっても、私たちのCRISPR遺伝子編集ツールとサービスの包括的なパッケージは、より高いレベルの研究を可能にします。
画像は、さまざまな細胞や微生物の顕微鏡像を描いている芸術的なイラストである。中央にいくつかの紫色のらせん状の細菌があり、赤や白のさまざまな種類の細胞や粒子に取り囲まれている。背景は、ライトブルーとピンクの色調が混じり、きわめて幻想的な効果をあげており、中央後方にはより大きな黄色の細胞構造が部分的に見えている。
RNAiシングルクローン
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスのRNAiシングルクローンは、強力で長期にわたる安定した遺伝子サイレンシングをもたらします。私たちはRNAiコンソーシアム(TRC)が開発したTRC1.5およびTRC2ラインナップの独占プロバイダーとして、22,500を超えるヒト遺伝子と20,000を超えるマウス遺伝子をターゲットとする約200,000のプレクローンshRNA構造で構成された、包括的な製品を提供しています。 
画像は、ウイルス粒子のクローズアップを示し、中央に大きな金色のウイルス粒子を配している。その粒子は球形で多数のスパイクタンパク質を特徴としている。背景には、金色がかった黄色と青色の粒子が描かれており、すべてぼやけた背景に対して配置されており、中央の画像が強調され、構成に奥行きを与えている。画像はウイルス粒子の複雑な細部と多様性を捉えており、その独自構造が強調されている。
RNAiライブラリー
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、RNAiコンソーシアム(TRC)が開発したTRC1.5およびTRC2ラインナップの独占プロバイダーです。卓越したカバー率をもたらすこれらのレンチウイルスベースのshRNAライブラリーは、全ゲノム、個々のRNAiクローン/ベクター、遺伝子ファミリーセットを含む複数のフォーマットで利用できます。標準のグリセロールフォーマットや、より高品質のDNAとレンチウイルスのフォーマットでの利用が可能です。
画像は、自動ピペッティングシステムにより赤い液体が充填されているマルチウェルプレートのクローズアップを示している。ピペットは整列して一斉に液体をウェルに分注しており、ぼやけた背景がプロセスの正確さを強調している。この場面は、複数のサンプルを実験または検査用に同時に処理するラボでは典型的なものである。
遺伝子スクリーニング
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、あらゆる規模の遺伝子スクリーニングのための網羅的なのソリューションを提供しています。特定の遺伝子をターゲットとするのか、あるいはゲノムワイドのスクリーニングを実施するのかにかかわらず、お客様のニーズに応じた広範なプール型・アレイ型フォーマットを提供します。CRISPRiおよびRNAiによる遺伝子発現ノックダウンから、CRISPRaおよびORFによる過剰発現に至るまで、私たちはお客様のターゲット探索研究に必要なものをすべて取り揃えています。