mAbの特性解析・品質管理
医薬品の安全性と有効性を確保するためのカギ
モノクローナル抗体(mAb)の特性解析と品質管理は、mAbの有効性と安全性を確保するために欠かせません。HPLCや質量分析などの分析法は、凝集、チャージバリアント、翻訳後修飾(PTM)などのさまざまな性質を評価するために非常に重要です。メルクが幅広くご提供する製品は、品質と有効性を維持するためのmAbの詳細な分析と評価をサポートします。
モノクローナル抗体の力価測定
モノクローナル抗体(mAb)の特性解析・分析では、力価測定によりサンプル中のmAbの濃度や力価を測定しますが、これは治療用mAbの有効性と安全性を維持するために重要です。プロテインAアフィニティークロマトグラフィーは、最終製品の一貫性と品質を確保するためのmAbの選択的捕捉と精製の強力なツールです。
メルクの高性能液体クロマトグラフィー(HPLC)カラムは、mAbの力価測定におけるタンパク質分析用に設計されています。Chromolith® WP 300プロテインA HPLCカラム は、細胞培養上清からのモノクローナル抗体力価・収率測定のモニタリングに特化して設計されています。この方法では、モノクローナル抗体力価が最適化され、モノクローナル抗体製品の回収に最適な時間が決定されます。
メルクの信頼できる移動相バッファーは、分析中のmAbと不純物の分離と溶出を制御するために、サンプルをHPLCカラム内で移動させるのに使用できます。 HPLCの移動相におけるpH変動を低減するために、幅広いHPLCグレードバッファー からお選びいただけます。
mAb製造でメルクの高純度溶媒を使用して不純物のリスクを最小限に抑制メルクの高純度溶媒 では、仕様を確実に満たしているようにするために、厳密な精製プロセスと品質検査が実施されています。
関連分野
最適な回収のために細胞培養上清からのmAb力価・収率測定をモニタリングします。
最適な純度、適合性、溶解性、強度を持つHPLCグレードバッファーをお選びください。
mAb製造でメルクの高純度溶媒を使用して不純物のリスクを最小限に抑制します。
関連資料
- Chromolith® WidePore 300 HPLC Columns
Analytical Chromolith® HPLC columns for Bio applications, 300A mesopores: RP-18, RP-8, RP-4, Prot-A, Epoxy
- Brochure: Race Through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
Due to their revolutionary, monolithic technology, Chromolith® columns provide excellent and rapid separations with extremely high robustness and matrix tolerance compared to particulate columns.
- Brochure: Rapid and Robust Antibody Quantitation - Chromolith® WP 300 Protein A HPLC Columns
The Chromolith® WP 300 Protein A HPLC column is designed to monitor monoclonal antibody titer and yield determination from cell-culture supernatants. This analytical scale procedure helps to optimize the titer of monoclonal antibody for the optimal time for harvest of the monoclonal antibody products.
- Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超純水・純水製造装置
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超純水・純水製造装置は、安定した水質の超純水および純水を供給します。この装置は、直感的な操作ができ、お客様のラボのサステナビリティの目標をサポートします。
関連ウェビナー
新しくアップグレードしたMilliflex® Rapid システム2.0は、これまでと同じ実績のあるATP生物発光法に基づいて従来と変わらない性能を発揮していますが、さまざまな新機能が搭載されています。
ヒトや動物の血清中のモノクローナル抗体やタンパク質を定量するためのシンプルでハイスループットな方法をご覧ください。
メルクの製品・サービス