Merck
ホームサービスカスタム製品開発バルク粉末輸送バッグ
バルク粉末輸送バッグ
EZ BioPac®粉末輸送バッグの製造業者であるILC Dover社と提携し、この粉末輸送バッグをRight Sized Weighing技術と組み合わせて粉末輸送の最もシンプルで簡単なソリューションを実現しました。
資料請求
業界トップの輸送バッグ設計
  • 独自のバッグ設計は、漏出リスクを排除し、適合した外容器との組み合わせで、安全な輸送が確保されることが検証されています。
  • ILC Dover社が特許取得した静電気防止特性のあるAmorflex® 114フィルムは、99.9%の製品輸送を保証します – すすぎ不要
  • 無塵輸送プロセスには、溶解用ベッセルへの接続のために以下のオプションがあります:フランジ・ガスケット、ガスケットなし、またはストレッチフィット。
  • 簡単に持ち上げられる、人間工学に基づいた設計。小型バッグにはバッグ持ち手型デザイン、大型バッグにはリフティングループを採用。
Right Sized Weighing技術
  • 最大100 kgの目標重量は、お客様のユニット操作に合わせて最適化されます
  • 各ユニットは目標重量の+/- 0.5%で正確に充填され、各容器に正味重量が印刷されます
  • 各製品ロットの詳細なバッチレポートには、番号づけされた容器の風袋重量、総重量、正味重量が記載されます
バルク粉末取り扱いのための直感的アプローチ
お客様の施設で計量作業を排除して時間とコストを削減することを想像してください。担当者にとっての利点として、繰り返しの動作、粉塵への曝露、および大容量粉末容器の取り扱いがもたらすリスクが排除されます。お客様のプロセスにとってはどのような利点があるでしょうか?操作全体の衛生状態の向上、簡単な洗浄、溶解ベッセル毎の切り替え時間の短縮、エリアにおける過剰な粉塵発生による環境バイオバーデンリスクを低下。これらの利点が合わさり、最終的には全体的な時間とコストの削減につながります。以下に詳細を記載します。
EZ BioPac<sup>®</sup> 粉末輸送バッグによりバルク粉末取り扱いが効率化される可能性を示すフローチャート
EZ BioPac® と従来のバルク粉末取り扱いの比較
詳細の確認やお見積りのご依頼は、以下のお問い合わせフォームにご記入の上ご連絡下さい。