タンパク質発現
ゲノム、クローニング、および多くの分子生物学的技術の進歩により、研究者は、数多くの生物学的システムにおいて異種タンパク質を発現させることができるようになりました。組換えタンパク質を発現する能力は、研究者にさらなる研究のための広い範囲の強力な下流アプリケーションを提供します。小規模では、タンパク質の過剰発現は、タンパク質の機能を理解することを目的とした研究を容易にする可能性があります。 一方、大規模なタンパク質生産は、酵素、抗体、およびワクチンの生産に不可欠です。最適な細胞成長およびタンパク質発現の条件を決定することが、小規模および大規模タンパク質発現システムの両方に不可欠です。翻訳後修飾に必要とされるのが原核生物または真核生物の発現システムのいずれであっても、最適なタンパク質発現に必要なツールと試薬を主に決定づけるのは細胞タイプでしょう。
関連技術資料
- Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
- 遺伝子組換え・クローニング法の開発により、異種タンパク質を研究目的で発現・単離させる方法が多く発見されました。技術の急速な進歩により、遺伝子組換えタンパク質の大規模な発現・単離が可能になりました。
- Protein synthesis is a complex, multi-step process involving many enzymes as well as conformational alignment. However, the majority of antibiotics that block bacterial protein synthesis interfere with the processes at the 30S subunit or 50S subunit of the 70S bacterial ribosome.
- 細菌および哺乳類のタンパク質発現、検出、および精製に使用されるFLAG®および3xFLAG®発現ベクターならびに生成物。
- IUBMB-Sigma- Nicholson Metabolic Pathway Charts. The 22nd edition of the IUBMB-Sigma-Nicholson Metabolic Pathways Chart contains updated pathways involved in ATP metabolism in the mitochondria and chloroplast. It contains the Glycolytic Pathway followed by the TCA (Krebs) Cycle and the Respiratory Chain which together lead to the synthesis of ATP by ATP Synthase.
- すべて表示 (146)
関連プロトコル
- 酵母は成長が速く、細胞が分散しているため、真核生物の研究に適したモデル生物と考えられています。
- Achieve high protein yields with the ALiCE® Cell-Free Protein Synthesis System that allows you to obtain “difficult to produce” proteins in a matter of hours instead of weeks.
- このページでは、蛍光顕微鏡観察のためのDuolink® In Situの簡易プロトコルを紹介しています。
- Next Generation Cell Free Protein Expression Kit (Wheat Germ) (CFPS700) PROTOCOL
- It is possible dissolve 1 tablet in as little as 2 ml double distilled Water, results in a 25x stock solution, without difficulty.
- すべて表示 (27)
技術資料・プロトコルの検索
タンパク質発現ベクター
発現ベクターまたはプラスミドは、標的タンパク質をコードする遺伝子をホストするツールとして、研究者によって一般的に使われているDNAの環状配列です。標的遺伝子を含むプラスミドは、後に、細胞に形質転換または導入されて、タンパク質を過剰発現させます。プラスミドは、クローニング、クローン選択、タンパク質発現、精製を促進するさまざまな有用な要素を含んでいます。それらの要素は、多重クローニング部位(MCS)、クローン選択に使用するための抗生物質耐性遺伝子、タンパク質同定および精製のためのユニークタグ、タンパク質発現を駆動するための強力なプロモーター領域を含みますが、それらに限定されません。これらの要素の多くが、具体的な用途のニーズやタンパク質発現に用いられる細胞タイプに応じて置き換え可能であるため、多様なタンパク質発現ベクターがあります。
細菌、哺乳類、および追加のタンパク質発現システム
たった数分という大腸菌(E. coli)における早い成長速度とプラスミド形質転換により、細菌は、組換えタンパク質の産生に役立つ生物になります。細菌タンパク質発現は、70S細菌リボソームの30Sおよび50Sリボソームサブユニットに依存します。プラスミドを含まない細胞の成長を阻止するために、抗生物質耐性遺伝子を含むプラスミドが、標的のタンパク質コード配列を含むプラスミドを組み込んだ細菌を同定して単離するための選択法として使用されます。追加の遺伝子シーケンシングが、遺伝子配列の存在を確認するためにしばしば必要となりますが、細菌のタンパク質合成をブロックする多くの抗生物質が、プラスミドを含まない細菌を除去するために一般的に使用されます。細菌に加えて、昆虫、酵母、哺乳類細胞株も、タンパク質発現によく使用されます。ただし、細菌とは異なり、真核生物の細胞株には、翻訳後修飾(グリコシル化など)を生成するための追加の分子機構が含まれており、タンパク質の機能と意味のある下流の分析に不可欠であることがよくあります。
組換えタンパク質発現アプリケーション
組換えタンパク質は、タンパク質発現プラスミド内にコードされ、最大のタンパク質発現/精製のために改変されているか、タンパク質機能を評価するために変異させたタンパク質です。タンパク質コード配列を追加、除去、改変できれば、単一のヌクレオチドだけであっても、研究者にとって、多様な基礎研究の疑問を研究し、健康な組織および病変組織の両方でのタンパク質機能を解明するための非常に強力なツールになります。組換えタンパク質発現技術の影響は、基礎研究への応用をはるかに超えて拡大し、生命を守る治療薬やワクチンの開発に欠かせないものです。