Merck
乾燥剤
取り扱いやすいように上部にノブが付いた密閉された蓋が付いている丸いガラス容器。デシケーター内には2つのチャンバーがあり、上のチャンバーにはおそらくサンプルである白色~灰色の物質が入った小さな透明なディッシュが入っている。下のチャンバーには、オレンジ色の顆粒状物質である乾燥剤が入っており、水分を吸収する。デシケーターには、真空接続のためのサイドバルブが備わっており、空気を除去して低湿度環境を作り出すことができる。この装置全体は透明ガラスでできており、滑らかな外見である。
乾燥剤(除湿剤)は、サンプルや物質の乾燥状態を維持するために広く使用されている吸湿化合物で、容器内の湿度形成を予防します。さまざまな業界にわたり水分、カビ、腐食からの物品の保護において非常に重要な役割を果たしています。実験室では、乾燥状態を確保するためにさまざまな機器や環境において乾燥剤が頻繁に利用されています。一般的な乾燥剤の例としては、塩化カルシウム、シリカゲル、モレキュラーシーブなどが挙げられ、これらは特定の用途に合わせた特徴的な性質を持っており、さまざまなニーズへの適合性を確保しています。
セクションの概要:
シリカ乾燥剤
モレキュラーシーブ
五酸化二リン乾燥剤とSICAPENT® 五酸化二リン
塩化カルシウム乾燥剤
酸化カルシウム乾燥剤
ベントナイトクレイ乾燥剤:
    シリカ乾燥剤
    シリカを用いた乾燥剤には、シリカゲル乾燥剤や高純度珪砂などがあり、高い吸着能や粒径調整が求められる用途で使用されます。メソポーラスシリカのユニークな物性には、高表面積や規則的な細孔構造などがあり、それらの特性のため、CO2 隔離から触媒作用や廃水からの重金属除去(Pb、Fe、Auなど)まで幅広い用途に有用なものとなっています。非多孔性単分散シリカ粒子は、液体クロマトグラフィーで利用され、高純度グレードのシリカゲルは、フラッシュクロマトグラフィーにおける用途があります。
    シリカゲル乾燥剤小袋:
    乾燥剤小袋は、シリカゲルが充填された密閉パックで、影響を受けやすい製品を確実に湿気から守るように設計されています。さまざまなニーズを満たすため、さまざまな寸法とサイズで提供しています。メルクの乾燥剤小袋には、高吸着シリカゲルが入っており、保管中や輸送中の水分によるダメージを効果的に予防します。
    モレキュラーシーブ:
    モレキュラーシーブは、あらゆる気体や液体の乾燥に適しています。無水溶媒の乾燥状態を維持するためのデシケーターや乾燥管において、気体や溶媒を乾燥させるためのカラムにおいて、また選択的吸着(クロロホルム由来ホスゲンなど)のために、広く使用されています。
    モレキュラーシーブは、温度が高い場合や乾燥対象物質の水分量が低い場合であっても、高い吸着能を示します。正確に規定された寸法を持つ非常に小さな細孔のため、細孔を通過するのに十分に小さな分子のみを選択的に吸着します。モレキュラーシーブは、極性・不飽和有機分子に特に高い吸着親和性を有しますが、H2Oが必ず優先的に吸着されます。別の利点は、化学反応に対して高度に不活性で、無毒であることで、そのために使用と廃棄が簡単です。必要に応じて何回でも再生できます。
    メルクでは、カール・フィッシャー滴定で使用するために、0.3 nmビーズ形状で湿度指示薬の茶色のゲルが入ったモレキュラーシーブを提供しています。
    ゼオライトモレキュラーシーブ:
    ゼオライトは多孔質鉱物で、特定の分子を選択的に吸着できます。水処理や気体分離など、さまざまなろ過プロセスで使用されます。メルクでは、Na+、K+、Ca2+、Mg2+をはじめ多種多様なカチオンの吸着のためにさまざまなゼオライトモレキュラーシーブを取り揃えています。
    五酸化二リン乾燥剤およびSICAPENT® 五酸化二リン:
    五酸化二リンは、中性・酸性ガス、飽和脂肪族・芳香族炭化水素、ニトリル、アルキル/アクリルハロゲニド、二硫化炭素の乾燥に適した強力な乾燥剤です。
    また、指示薬と不活性担体材料が含まれる顆粒状のSICAPENT® 五酸化二リン乾燥剤を提供しています。乾燥管での使用に最適化されており、特に高流量の気体の乾燥に適しており、指示薬が使いやすさを高めています。SICAPENT® 乾燥剤は、大量の水分の吸収後であっても、単なる五酸化二リンより20%多くの水分を吸着します。この特徴により、五酸化二リンの流動性粒子形状が保たれるため、除去が簡単で、管中の高流量気体の乾燥に最適です。
    塩化カルシウム乾燥剤:
    塩化カルシウム(CaCl2)は、安価かつ入手が容易なカルシウム塩で、さまざまな用途で広く利用されています。その重要性は、解氷剤の主な成分としての役割にあり、効果的に雪や氷を溶かします。最大98%という卓越した乾燥能力を持つ塩化カルシウムは、結晶化を介して水に結合し、温めることで再生できます。塩化カルシウム乾燥剤は、無水物の形では、経済的な乾燥剤として機能し、液体や中性ガスの乾燥など実験室の乾燥プロセスにおいて不可欠な役割を果たします。
    また、塩化カルシウムは、多種多様な溶媒の効果的な乾燥剤であることもわかっています。アセトン、エーテル、多数のエステル、脂肪族・オレフィン・芳香族・ハロゲン化炭化水素の乾燥に適しています。また、顆粒状のものが利用可能であるため、乾燥管での使用の一般的な選択肢となっています。
    酸化カルシウム乾燥剤:
    酸化カルシウムは塩基性乾燥剤で、中性・塩基性ガス、アミン、低沸点アルコール、エーテルの脱水に適しています。メルクの酸化カルシウムは、厳選された天然大理石から得られており、人や環境のサステナブルな保護に寄与しています。
    ベントナイトクレイ乾燥剤:
    メルクが提供するベントナイトクレイは、不純物の吸着と不純物のろ過剤通過防止により、液体清澄化において効果的です。その用途には、食用油・鉱物油、ペンキ、化粧品、医薬品の清澄化などがあります。