Merck
ホーム製品材料科学エネルギー材料液相・気相成長用前駆体
液相・気相成長用前駆体
液相および気相成長法のメカニズム
高度で精密な薄膜作製やコーティングには、液相および気相成長と呼ばれる2つの合成法が用いられます。液相成長法は、ゾル-ゲル法とも呼ばれ、前駆体溶液からさまざまな無機およびハイブリッド複合材料を調製することが可能で、「ゾル」と呼ばれるコロイド懸濁液を作製し、ゲル化し、続いて固体に変換します。気相成長法では、気相中の前駆体や目的となる材料を変換・堆積させ、基板上に薄膜を形成します。我々の薄膜作製用製品群を用いることで、薄膜やコーティングの特性を精密に調整することができます。さまざまな方法と用途に応じた、高品質で信頼性の高い成膜用前駆体製品を多数ご用意しています。
詳細はこちら
液相成長用前駆体
多様な液相成長用前駆体をご用意しています。55種類の金属に対して、酢酸塩、アセチルアセトナート、tert-ブトキシド、イソプロポキシド、フェノキシド、エトキシド、トリ-sec-ブトキシド、メトキシド、2-エチルヘキサノエートなどをはじめとする化合物をご提供しています。これら製品は、90%~99.999%のさまざまな純度、溶媒、濃度で販売されています。
気相成長法(CVD、ALD)用前駆体
CVD(chemical vapor deposition)やALD(atomic layer deposition)用の高品質の揮発性有機金属前駆体を提供しています。これら前駆体製品には、利便性と安全性を考慮して、さまざまな蒸着システムで使用可能なスチールシリンダーにて提供されているものもあります。
物理気相成長用前駆体
物理気相成長(または物理蒸着、PVD:physical vapor deposition)は、固相原料から高温真空またはガスプラズマ(スパッタリング)によって材料を気化した物質を利用して、基板上で凝縮することにより薄膜を生成させる方法です。高純度のスパッタリングターゲット、ペレット、金属箔、蒸発スラグを提供しており、マイクロエレクトロニクスデバイス、燃料電池電極、拡散障壁、光学コーティングなどの多様な用途に用いられています。