シングルユースミキサー
10 Lから3000 Lまでを取り揃えているメルクのシングルユースミキサーは、幅広い要件を満たせるように設計されています。Mobius® シングルユースミキサーは、医薬品原料の混合やバッファー・培地などのプロセス溶液の調製を効率的に行うことができます。洗浄工程でダウンタイムが必要な従来のステンレススチール製ミキサーとは異なり、Mobius® シングルユースミキサーは、混合品質を損なうことなくダウンタイムを最小限に抑えることができます。抗体薬物複合体製造のために、Mobius® ADCリアクターは、重要なコンジュゲーション工程用に特別設計されています。
以下の関連リソースをご覧いただくか、お問い合わせください。
Mobius® ADCリアクター:バイオコンジュゲーションに最適でスケーラブルなシングルユースミキシングシステムのシリーズ
- 10 L、100 L、500 Lのサイズ展開
- DMAcやDMSOなどの溶媒との適合性が実証されたシングルユースコンポーネントにより、製品品質を保証
- コンジュゲーションの要件を念頭に置いて設計され、材料の取り扱いをカスタマイズできるように追加ポートを装備
Ready to Connectコントロール
Mobius® ミキサーとMobius® ADCリアクターは、Ready to Connectコントロールでローカルまたはリモートのモニタリングと制御が可能です。
Mobius® MIXとPower MIXの場合、Bio4C ACE™ コントロールソフトウェアを備えたスマートコントロールボックスにより、ミキシング操作時に重要なプロセスパラメーターのリモートコントロールが可能になり、高度なプロセスコントロールが実現し、規制遵守が容易になります。
シングルユースミキサーバッグには、PureFlex™ フィルムまたはUltimus® フィルムが使用されています。シングルユースプロセス容器用フィルムのPureFlex™ ファミリーは、高純度の医療グレードフィルムで、共押出成形により強度、柔軟性、優れたガスバリア性、不活性な接触を実現しています。さらに、Ultimus® フィルムは、より難しい液体用シングルユースバイオプロセシングのために設計されており、シングルユースバイオプロセシングで求められる取り扱いやすさ、柔軟性、適合性を維持しながら耐久性を高めています。
関連資料
- Data Sheet: Mobius® Power MIX Single-use Mixing System
The Mobius® Power MIX single-use mixing systems combine high performance mixing technology with design features that make them easy-to-use. The impeller design and motor are based on our magnetically coupled NovAseptic® mixing technology, a proven mixing technology in stainless steel tanks.
- Data Sheet: Mobius® Single-use Mixing Solution
The Mobius® MIX single-use mixing solution delivers advanced technology for mixing pharmaceutical ingredients from intermediate to final drug products and for the preparation of process solutions, such as buffers and media.
- Data Sheet: Mobius® ADC Reactor
A scalable family of single-use mixers perfected for bioconjugation.
- Article: Mobius® ADC Reactor Components Chemical Compatibility
It is important to evaluate the compatibility of the single-use components of an equipment dedicated to conjugation such as the Mobius® ADC reactor.
- Technical Brief: Mobius® ADC Reactor for Conjugation
The Mobius® ADC Reactor is designed to meet the precise demands of bioconjugation.
- Infographic: Single-use benefits for ADC manufacturing
The Mobius® ADC Reactor allows for flexible manufacturing that reduces risk and waste for maximum efficiency.
- Application Note: Comparison Between Experimental Data and Computational Fluid Dynamics in Mixing Applications
In biomanufacturing processes, mixing is ubiquitous. Examples include buffer and media preparation, stirred tank bioreactor/fermentor operation, virus inactivation, DNA digestion, final formulation and beyond.
- Technical Brief: Mobius® MIX500 Disposable Mixing System Characterization
The need for faster cycle times and higher levels of operational flexibility has accelerated the adoption of single-use processing solutions in the biopharmaceutical industry.
- Application Note: Mobius® Power MIX: Scalability in Mixing
The Mobius® Power MIX single-use systems provide an effective mixing platform for biopharmaceutical manufacturing in a range of sizes including 100, 200, 500, 1000 and 2000 L.
- Application Note: Compatibility of a Mobius® Single-use Solution for ADC Processing
Antibody Drug Conjugates (ADCs) are a class of biomolecules that has seen rapid growth as an oncology therapeutic.
- Application Note: Mobius® Single-use Mixing Solution Characterizing Liquid Blend Times Versus Viscosity
This technical study characterizes the liquid blend time for each Mobius® single-use mixing system at a range of volumes, RPM, and viscosities, using a pH shift technique.