Merck
ホーム製品分析化学測光・迅速化学分析テストストリップ・試験紙・試験紙読み取り装置
テストストリップ・試験紙・試験紙読み取り装置
現場やオンサイトにおける迅速で費用対効果の高いサンプル分析のためのReflectoquant®テストストリップおよび読み取り装置
テストストリップは、現場またはオンサイトにおいて分析対象物質を迅速に検出するためのシンプルで効率が高く、かつ低コストの分析ツールです。テストストリップは、分析対象物質と反応する化学物質でコーティングされています。テストストリップをサンプル溶液に浸漬するか、サンプルをテストストリップに滴下します。テストストリップは使いやすく、特異性が高いため、工場などの工程内検査に使用すると便利です。テストストリップの結果は、目視で確認するか、デジタル式読み取り装置を使って定量的に分析します。    
関連製品資料
    食品・飲料用テストストリップ
    食品・飲料用テストストリップ
    私たちは、食品および飲料用の、目視確認または機器読み取りタイプのMQuant®およびReflectoquant®テストストリップを取り揃えています。テストストリップはどこでも簡単に使用でき、ラボでの分析にかかる時間と費用を大幅に節約します。MQuant®テストストリップは、グルコースおよび低温殺菌牛乳中のラクトペルオキシダーゼの半定量的スクリーニング、果物中のアスコルビン酸および乳酸の検出などに用いられます。Reflectoquant®テストストリップは、RQflex® 20リフレクトメーターと組み合わせて、食品および飲料の製造におけるさまざまな物質の簡便かつ正確な定量測定、水質検査などにご利用いただけます。Reflectoquant®テストストリップは、例えば、はちみつやフルーツジュース中のヒドロキシメチルフルフラール(HMF)含量、じゃがいもの総糖度および野菜中の硝酸塩含量の測定などにもご利用いただけます。
    半定量的検査用MQuant®テストストリップ
    MQuant®テストストリップは、30種類を超えるイオン、有機化合物および無機化合物をmg/Lからg/Lの濃度範囲で半定量的に測定できます。MQuant®テストストリップは、ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルムに取り付けた吸収性パッドに微量の試薬が含まれています。上記の食品および飲料の用途以外にも、MQuant®テストストリップは、次のようなさまざまな半定量的測定に使用できます。
    • 飲料水、ミネラルウォーター、工業用水、廃水、土壌サンプル、ワイン、ビールおよびフルーツジュース中のカリウム含量
    • 水、土壌抽出物、医薬品、生物試料および流動食に含まれるヒ素
    • ボイラー用水および冷却用水に含まれる亜硝酸塩
    • 電気めっき浴槽、還元剤、安定剤、触媒、殺菌剤、防カビ剤および繊維工業で使用される媒染剤に含まれるスズおよびスズ化合物
    定量的検査用Reflectoquant®テストストリップ・読み取り装置
    定量的検査用Reflectoquant®テストストリップ・読み取り装置
    メルクのReflectoquant®シリーズには、食品および飲料製造現場での直接的なサンプル分析ならびに水質検査のためにReflectoquant®テストストリップおよびRQflex® 20装置があります。Reflectoquant®テストストリップは、バッチ毎の校正付きバーコードが同梱されており、数分で信頼性の高い定量結果が得られます。上記の食品および飲料の用途以外にも、Reflectoquant®テストストリップは、次のようなさまざまな定量的測定に使用できます。
    • ワイン中のリンゴ酸
    • 魚製品中のホルムアルデヒド
    • チーズ中のカルシウム
    • 殺菌剤管理における過酸化物および過酢酸
    MQuant®テストストリップ用デジタル読み取りアプリMQuant® StripScan App
    MQuant®テストストリップ用デジタル読み取りアプリMQuant® StripScan App
    MQuant® StripScanアプリにより、数秒以内に硝酸塩およびpHの結果を簡単に読み取ることができます。このアプリを使うと、手軽に結果分析や管理ができ、簡便かつ透明性の高いデータ結果を、効率よく可視化して共有することができます。