滴定試薬
滴定とは、未知化合物の正確な濃度や物質の純度を調べるために用いられる分析法です。高度で正確な分析には、精密に調製および製造された容量分析用試薬が必要です。濃度やパッケージの異なる容量分析用試薬の幅広いポートフォリオは、あらゆる用途に対応できます。特にTitripur®容量分析用試薬は、滴定の品質基準となるもので、ISO/IEC 17025認定のキャリブレーション・ラボで分析済みで、すぐに使用できます。
注目の製品:
関連製品資料
- /JP/ja/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/titration-and-karl-fischer/learning-center-titration
- 滴定・カールフィッシャー滴定
滴定とは、濃度が既知の溶液を用いて、未知の濃度を決定するための分析方法の1つです。カールフィッシャー滴定は、原材料および最終製品の水分量を求めるために広く用いられる分析方法です。
- Titripac® Volumetric Solutions – Stability and Sustainability for Your Titration Process
Learn more about Titripac® sustainable packaging, designed to reduce chemical and packaging waste and transportation emissions, and improve product stability after opening and during use.
- Supelco® SmartChemicals for Titration
For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/132/962/titration-iso17025-fl7602en-ms.pdf
Rely on consistently good titration results in your titration laboratory by using Titripur® Volumetric Solutions analyzed by a ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory in conjunction with Certipur® Volumetric Standards, Certified Reference Materials (CRM), according to ISO 17034.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/224/661/brighter-titration-br5761en-ms.pdf
Sophisticated and precise analyses require precisely adjusted and produced volumetric solutions. Whether you’re titrating reducing or oxidizing substances, acids, bases or complexing reagents in either aqueous or non-aqueous solutions: we offer the right solutions for every application.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/108/369/titration-guide-pg1682en-ms.pdf
The titer determination of volumetric solutions is one of the most important preconditions to receive reliable and transparent results in titration.
Titripur®容量分析用試薬
Titripur®製品には、調製済の容量分析用試薬があり、正確で信頼性の高い滴定結果を得ることができます。すべてのTitripur®溶液は、米国国立標準技術研究所(NIST)の一次標準物質とのトレーサビリティが確保され、私たちのISO/IEC 17025認定ラボで分析されています。ドイツのダルムシュタットにある私たちの品質管理ラボはDIN EN ISO/IEC 17025に基づいて、ドイツの国家認定機関であるDAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle)からキャリブレーション・ラボD-K-15185-01-00として認定されています。Titripur®ポートフォリオには、医薬品・原材料分析のための欧州および米国薬局方のモノグラフに準拠して製造・分析された一連の溶液も含まれています。
Titripac®容量分析用試薬パッケージ
Titripac®システムは、すぐに使えるTitripur®容量分析用試薬の革新的なパッケージシステムです。密封されたTitripac®パッケージは、保存時と使用時の両方で空気、二酸化炭素、微生物による溶液の汚染を防ぎます。タップが内蔵されているため、溶液を取り出し、アダプターを使用して直接滴定装置に接続できます。環境にやさしく、包装廃棄物を減らすことができます。カートンは紙ごみと一緒にリサイクルでき、内部のライナーは簡単にまとめて折りたたんで別々に廃棄できます。
Titrisol®容量分析用濃縮液
濃縮タイプのTitrisol®では、さまざまな濃度の溶液を作ることができ、必要とする滴定液の濃度に希釈できます。
デジタル対応のSmartChemicals
Supelco® SmartTitrantsとSupelco® SmartStandardsは、RFIDタグを介して瞬時にシームレスなデータ転送を行います。この高度な滴定技術は、Titripur®容量分析用試薬、Certipur™容量分析用標準物質、Aquastar™カールフィッシャー滴定液および標準物質の製品ラベルに埋め込まれたRFIDタグに関連する証明書データを記録します。SmartChemicalsのタグにタッチするだけで、製品名、製品番号、バッチ番号、濃度、発売日、保存期間、初回開封日を転送できます。